始终拥有最新版本的 iPort 非常重要。如果您尝试更新仪器固件,iPort 将查询仪器并自动选择适当的固件更新文件。
.zip 格式的软件:最新的 iPort 版本 (1.4.2)
.zip 格式的软件:气体分析仪固件
技术公告:Windows 与 iPort 的兼容性
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
当您远程连接分析仪时,我们建议使用 Thermo Scientific™ iPort。iPort 是一个旨在与 iSeries 系列产品进行通信的程序。这些系列产品中的仪器具有电子传感器、内部数据存储和广泛的命令集。iSeries 具有 TCP/IP 以太网连接以及 RS-232。这些功能允许通过基于 Windows 的 PC(如计算机)完全控制仪器。iPort 利用仪器丰富的命令集来提供强大的远程接口。使用 iPort 时,请注意以下 5 个提示和技巧:
始终拥有最新版本的 iPort 非常重要。如果您尝试更新仪器固件,iPort 将查询仪器并自动选择适当的固件更新文件。
.zip 格式的软件:最新的 iPort 版本 (1.4.2)
.zip 格式的软件:气体分析仪固件
技术公告:Windows 与 iPort 的兼容性
iport 版本 (1.4.2) 中已经添加了端口转发功能。端口转发是配置路由器以使连接到路由器的计算机或其他网络设备可以被本地网络以外的其他计算机和网络设备访问的过程的一部分。端口转发使用 IP 地址和端口号将网络请求路由到特定设备。当多个分析仪连接到单个路由器或交换机时,端口转发功能非常有用。有关端口转发和 iPort 软件的更多详细信息,请查看 Thermo Scientific iPort 说明手册。
当分析仪和计算机通过网络连接时,请使用动态 tcp/ip。动态主机配置协议 (DHCP) 是一种客户端/服务器协议,可自动为互联网协议 (IP) 主机提供其 IP 地址和其他相关配置信息(如子网掩码和默认网关)。
仅在寻找直接连接时使用静态。静态 IP 地址是为设备手动配置的 IP 地址,而非通过 DHCP 服务器分配的 IP 地址。静态 IP 地址称为静态,因为它不会更改。
iPort 可通过3种不同直连方式对仪器进行远程控制。
1. 如果计算机没有 RS-232 端口,应使用 USB 适配器(部件号 07-010239)。
2. 如果计算机具有 RS-232 端口,推荐使用 RS-232 零调制解调器电缆(部件号 6279)
3。 通过以太网电缆进行连接时,必须使用特殊的交叉电缆(部件号 104745-00)
要订购任何上述电缆,请联系客户服务部门,您可以致电 (866) 282-0430 选择1或发送电子邮件至 orders.aqi@thermofisher.com
有关设置分析仪的更多信息,请参阅 iSeries TCP/IP 设置的技术公告。
在微软公司 (Microsoft Corporation) 发布 Windows Server 2012 R2 操作系统软件后,赛默飞世尔科技开展了测试,以确定我们的环境监测产品软件与 Windows Server 2012 R2 的兼容性。如果您的计算机正在运行 Windows Server 操作系统,请参阅 Windows Server 2012 技术公告。
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。