获取有意义的数据会对过程产生重大影响,不管是将汞 CEMS 用于流程监测还是合规监测。准确和相关的数据可能让您节省成本和资源。下表列出了将汞 CEMS 用于合规性或者过程控制时要进行的一些要求的测试和建议的持续检查,以提供最大量的有意义数据。
请注意,合规性监测的接受标准在 MATS 或 PC MACT 条例中有规定,这不是一个完整的列表。对于过程控制应用,通过/不通过标准可因用户而异,具体取决于应用。
系统检查/配置 | 合规监测 | 过程控制 |
---|---|---|
归零 & 跨度 | 每日必须执行 | 强烈建议每日执行 |
系统完整性测试 | 每周必须执行 | 可选 |
线性 | 每季度必须执行 | 建议 |
元素发生器审计 | 每月必须执行 | 建议每半年执行 |
RATA | 每年必须执行 | 建议执行部分 RATA |
形态模式 | 只需要 Hg 总量 | 建议形态 |
7 天偏移测试 | 在初次认证时需要 | 建议在安装时进行 |
循环响应时间 | 在初次认证时需要 | 建议在安装时进行 |
探头类型 | 多个选项 | 环境较脏的应用建议使用 Inertial 探头 |