2018 年 9 月
第五卷,第 4 版
与 iSeries 气体分析仪使用的 iPort 软件不同,Thermo Scientific iQ 系列气体分析仪使用 ePort 软件,可以实现通过 PC 远程访问分析仪。使用 ePort 控制可以让您体验到与仪器触摸屏相同的图形用户界面和感受,使您能够快速熟悉操作。可以使用 ePort 后台运行的 VNC 查看器查看多个部件。其他功能包括:自动数据下载向导、诊断数据下载和固件升级。ePort 还可以用来轻松查找并连接到网络中的任何仪器。
使用 ePort 软件的 48iQ 的屏幕截图:
Thermo Scientific iSeries 气体分析仪采用 iPort 软件来升级软件、从仪器上下载数据和控制分析仪。当通过 iPort 软件控制仪器时,较慢的以太网速度会导致响应延迟。而 iQ 系列的四核处理器的速度几乎消除了通过 ePort 软件控制仪器时的所有延迟。
这也是 iQ 系列使您可以真正地掌控您的数据和日常工作的另一个原因!
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。