根据您的汞 CEMS 的年龄,您可能需要执行一些系统升级,以实现合规性和优化。参阅下表以确定您的 Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统是否包含在 2015 合规指南的范围内:
2014 年 6 月
第 I 卷,第 6 版
与许多其他机构一样,您所在机构可能面临将现有的汞监测设备升级至 2015 年生效的新辐射标准的要求。对为遵循清洁空气汞规则而购买的监测系统进行除尘、并且将其投入使用以符合 MATS 规则时,以下事项可能对您有帮助:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
确定您的系统年龄
确定您系统的性能
探头升级就绪
预防性维护和性能问题之间存在相关性,所以建议制定定期、全面的维护计划。校准失败、系统不正确归零、或者响应时间过长都可能意味着系统由于探头故障而功能不正常。所有 Thermo Scientific™ 探头都具有我们最初的 制造商保修 ,并且我们的服务团队可以提供有关探头评估和购买选项的帮助,例如专为监测燃煤发电厂、水泥厂和垃圾焚烧炉的汞排放而设计的 Thermo Scientific™ 83i 型探头。
中心管线详细信息
如何使用和清洁您的中心管线,值得您密切注意。关于是否使用腐蚀性清洁液(例如硝酸),请参阅中心管线制造商的建议。确保中心管线的线规适合探头和针加热器(适用于装备了非 83i 型和 83i-GC 探头的 Mercury Freedom 系统)。请注意,其他探头可能吸引超出系统中心管线额定值的电流。如果您尚未安装中心管线,请务必正确悬挂,并使用制造商建议的机械固定器、夹具和手柄,以免过早出现故障。检查您的中心管线是否有低点。低点可能造成冷凝或清洁溶液滞留,导致系统响应时间增加。
最大程度地实现机载诊断
利用 iPort 软件,机载软件可以和 Thermo Scientific™ iSeries 气体分析仪交互,可获得大量关于系统性能的信息。很多操作员使用这些数据来进行故障排除。另外,如果您决定联系 技术支持部,最好准备好 iPort 软件记录(通常称为 LREC)。
要下载数据记录,请执行以下步骤:
- 进入 Preferences(偏好),然后勾选 Raw Flags(原始标记)
- 从主菜单转至 Instrument(仪器),然后选择 Load Records(加载记录)
- 选择记录数量,然后选择 Long Records(长记录)
- 确保勾选 "Save to File"(保存到文件)复选框
- 点击 OK(确定)
下个月的主题: 汞监测:合规性与过程控制
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。