2015 年 10 月 1 日,美国 EPA 将最低臭氧水平降低至 70 ppb(十亿分率)。另外,EPA 提议延长美国 32 个州和哥伦比亚特区要求的臭氧 (O3) 监测季。关于新的臭氧 O3 标准的详细信息,请参阅 EPA 关于臭氧标准的新规定。
2016 年 3 月
第 III 卷,第 3 版
几个月内,臭氧季将进入活动高峰期,因此务必启动和运行您的分析仪。当您为臭氧季准备您的 Thermo Scientific™ 49i 臭氧分析仪时,请注意以下 5 项提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
了解相关规定
学习如何设置零气源选项
零气源选项是一个使用便利的系统,用于生成符合 O3 监测要求的不含污染物的零气。为确保圆满完成校准检查,在安装您的分析仪时,正确设置您的零空气源选项很重要。具有零空气选项的 Thermo Scientific 49i 型臭氧分析仪有内置空气调节器,该调节器应始终设置为 10 psi。Thermo Scientific™ 49i-PS 型臭氧基准带有两个空气调节器,都应设置为 10 psi。 请参阅 49i 型零空气设置技术 公告了解详细信息。
执行气体池 A/B 测试
样品和参考螺线阀泄漏可导致气体池之间的浓度读数不平衡,这是由经过阀座的特氟隆冷气流或阀座上的颗粒物引起的。功能良好的仪器可以通过气体池 A/B 测试,让操作员在将分析仪投入使用时充满信心。请参阅关于执行气体池 A/B 测试技术公告的过程,了解如何执行测试的分步操作说明。
获取最新的软件更新
Thermo Scientific iSeries 气体分析仪固件可使用 Thermo Scientific iPort 软件进行更新。在更新气体分析仪上的固件前,请将您的 iPort 软件更新为最新版本。始终使用 iPort 最新版本至关重要,因为最新版本可查询仪器,并为固件更新自动选择相应的文件。下面是您在升级软件时会认为有用的一些资源:
.zip 格式的软件: 最新的 iPort 版本 (1.4.2)
技术公告: Windows 与 iPort 的兼容性
.zip 格式的软件: 气体分析仪固件
备好备用部件
备好关键备用部件,最大程度地提高运行时间。
接下来的 Thermo Scientific™ 49i 型臭氧分析仪技术培训课程将于 2016 年 3 月 17 日和 2016 年 5 月 26 日在马萨诸塞州富兰克林推出。 马上注册!
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。