根据您的地理位置,臭氧季已经结束或者将要结束。在非臭氧季,没有理由让您的臭氧分析仪保持运行。如果您决定让您的 Thermo Scientific™ 49i 型臭氧分析仪 停止运行,那么您应该正确将其关闭,并做好存放准备。
要正确关闭您的 Thermo Scientific™ 49i 型臭氧分析仪 并且让它在春季易于启动,请更换过滤器、修复泵、清洁气体池、检查灯和洗涤器。如果仪器需要维护,请在关闭前进行维护。建议的维护是每年更换洗涤器组件(部件号 14697),每 3 年更换 UV 灯(部件号 8540),以及每 3 年更换臭氧发生器灯(部件号 8645)。要订购这些替换部件, 请发送电子邮件 或者拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
2014 年 9 月
第 I 卷,第 9 版
冬天即将来临,为使气体分析仪实现最优性能和最长正常运行时间,请牢记以下 Fast5 提示:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
正确关闭您的臭氧分析仪
更改您的中心管线设定点
考虑到环境温度降低并且要遵循新建议,您可能需要调整您的中心管线设定点。新建议的设定点已经降低为 70°C(约 158°F)。如果样品管线处于温度可能超过 70°C 的环境,则样品管线应该加热到高于现有环境温度至少 10°C。如果样品管线处于温度不超过 70°C 的环境,则中心管线应设置为 70°C。更多信息请参阅技术公告 (Thermo Scientific Mercury Freedom 系统的中心管线温度)。
在较低的设定点运行有很多好处。样品管线寿命更长,由于样品管线直径更小而使安装更容易,并且样品管线资金成本更低。因为加热电路的设计可以消除会损坏管线的失控情况,所以也提高了安全性。
那里很冷!
为冬季准备探头
不要吝啬 2014 年的预算,以免亡羊补牢
Q4 通常是公司想方设法花掉年终多余预算,同时为工厂运作带来最大价值的季度。通过培训为您的技术员投资,确保以后最长的设备运行时间。我们的许多 气体分析仪和系统课程 仍然开放。这些课程是为具备不同能力的用户设计的。年末也是储备备用部件的好时机。健康的备用部件库存可以让您的系统正常启动,保持运行,并正确收集数据。如果您知道要订购哪些部件,请 发送电子邮件 或者拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门,或者如果您需要协助制定备用部件策略,请 发送电子邮件 或者拨打 (866) 282-0430,选择 2 联系技术支持部门。
下个月的主题:用稀释 CEMS 进行 CO 监测
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。