有多种方法可以从 55i 型甲烷和非甲烷碳氢化合物分析仪中获取色谱图。许多客户利用技术公告中所述的方法 从 55i 型分析仪检索原始色谱图数据。
2016年11月
第 III 卷,第11版
Thermo Scientific™ 55i 型甲烷和非甲烷碳氢化合物分析仪是一个反吹气相色谱 (GC) 系统,设计用于自动测量甲烷和非甲烷总碳氢化合物。在使用您的 Thermo Scientific 55i 型直接式甲烷和非甲烷碳氢化合物分析仪,请注意以下 5 项提示与技巧:
如何检索色谱图
FID 点火提示
如果您的 FID 点火有问题, 请尝试按下面的提示操作:
- 尝试在装置点火前拆掉 FID 排气管线,如果点火成功,说明排气管线受阻。
- 略微增加助燃气点火压力,尝试执行点火程序
- 55i 型分析仪带有备用点火线圈。更换点火线圈,然后尝试执行点火程序。
调节色谱柱,使升高的基线降低
55i 型仪器有内置的色谱柱调节程序,可以使色谱柱温度连续升高8小时,以达到去除污染物和调节色谱柱的目的。具体可参考 55i 型分析仪的服务菜单。如果您在查找此菜单选项时存在任何疑问,请参阅
55i 型用户手册。
准备好备件
在制定您的备用部件策略时,请参见 55i 型备用部件套装。如果您使用的是其他的气体分析仪,请访问我们的备用部件套装信息页面。如需订购部件,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
消除关于气瓶的一些猜测
设施经常使用气瓶供气,例如为55i型供气的设备。很难确定多长时间后需要更换气瓶。使用气瓶计算器,便可确定气体在几天、几小时后耗尽,甚至可具体到多少分钟。
关于未来的 Fast5 月刊有何建议?请告知我们。
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。