2018 年 11 月
第五卷,第 5 版
42iQ 型气体分析仪具有独特的新功能:可以自动调整光电倍增管 (PMT) 增益。用户可通过调整 PMT 将分析仪重置为出厂参数并改善分析仪的响应。在开始此程序之前,用户应先建立一个能够产生无 Nox 零气的校准系统,并且 Nox 的跨度浓度应约为分析仪工作范围的 90%。例如:如果分析仪的工作范围是 200 ppb,应在采样气体为 180 ppb 时调整 PMT。
首先采样无 Nox 的零气 10-15 分钟,或者直到 NO/NOx 读数稳定为止。在 42iQ 上进行零点校准:
校准 > 校准背景 > 校准 NO 背景
按“校准”将 NO 读数设置为零并保存新背景
校准 > 校准背景 > 校准 Nox 背景
按“校准”将 NOx 读数设置为零并保存新背景。
接下来,导航到主屏幕 > 校准 > 高级校准 > 手动
校准 > 调整跨度系数 > 重置 NO 和 NOx 跨度系数至 1.000。
接下来,使用校准系统生成 90% 的 NOx 跨度气体,并用 42iQ 对气体进行 10-15 分钟的采样,或者直到 NO/NOx 读数稳定为止。导航到以下屏幕:
在“目标浓度”字段中,输入 42iQ 以 180 ppb 采样的 NOx 跨度气体的浓度。按下“自动校准”字段后的“启动”按钮,等待大约 5 分钟,直到校准完成。PMT 现在将针对您的特定仪器进行优化!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。