检查您的仪器室是否存在动物活动迹象和植物过度生长的情况。检查门窗的法兰和垫圈是否损坏或过度磨损。随着温度的升高,空调装置的运行更频繁。因此,修剪仪器室周围的草木,以最大程度地提高空气流动至关重要。另外,尝试清洁或更换装置中的通风过滤器、风扇和筛网。必要时联系 HVAC 专家。记住,空调运行对于防止您的仪器超过最高工作温度至关重要。
2014 年 5 月
第 I 卷,第 4 版
更高的温度、湿度以及其他环境因素可能会影响仪器在夏季的性能。以下是一些可以保持您的流程以最佳状态
运行的技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
仪器室维护
减轻潮湿影响
更高的湿度意味着要将更多的时间和资源花费在频繁更换硅胶空气干燥柱上。考虑安装渗透干燥器。渗透干燥器可以抵消各种水平的湿度,并提供恒定的露点。这是一种无需介入的可靠方式,可以克服夏季湿度的影响。若要配备干燥器,可以改装您现有的仪器,也可以购买 Thermo Scientific™ 42i 型系列 气体分析仪等新仪器。如果想改装您现有的仪器,请 发送电子邮件 或拨打(508) 502-0430,选择 2 联系技术支持部门。
远程访问良好
重新组装泵
有些技术员选择在夏季重新组装他们的泵。创建例行程序以实现最佳仪器性能,这项每年都要进行的例行工作非常重要。泵用于控制干燥空气管线和样品管线内的气流,所以确保正确的泵压力是一项值得的投资。访问我们 7 天 24 小时运行的自助式 在线资料库 ,了解泵重装套件和相关说明。
夏季意味着臭氧浓度更高
在日照更长、阳光灿烂、晴朗的白天,会产生更多的 O3 ,这意味着如火如荼的臭氧监测和报告季节的到来。国内和本地要求变得更加严格,使设备运行时间将面临前所未有的挑战。现行监测和报告标准为平均每 8 小时 0.075 ppm,但可能会在近期降至 0.060 至 0.070 ppm。请将以下资源收藏为书签,保持了解最新的监测标准:EPA. 政府 环境监测技术信息中心。
下个月的主题: 重新调试您的汞 CEMS
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。