为了更好地帮助我们的客户满足测试 3A、6C、7E、10 和 20 的仪器方法的要求,我们提供了某些 Thermo Fisher Scientific 分析仪的干扰汇总。
表中所列的信息是有关 Thermo Electron Corporation、Thermo Environmental Instruments 和 Thermo Scientific生产的分析仪器。气体分析仪型号为:用于分析 NO、NO2、NOx 的 42iQLS 和 42iQHL;用于分析 SO2 的 43iQHL;用于分析一氧化碳的 48iQ;以及用于分析二氧化碳的 410iQ。对于在过去几年中制造的各系列分析仪,上述每种特定型号的具体污染物检测和分析技术保持不变。因此,本文档中显示的 iQ 系列分析仪的干扰测试结果对 iSeries 系列和这些型号的早期系列产品会产生基本相同的结果。
Thermo Scientific 42iQLS 型和 42iQHL 型 NO-NO2-NOX 分析仪
潜在的干扰气体响应
潜在的干扰气体/b> | 42iQLS | |||
测试气体 | 浓度 | As ppm NO | As ppm NO2 | As ppm NOx |
CO2 | 5% | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
CO2 | 15% | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
H2O | 3% | -0.04 | 0.02 | -0.02 |
N2O | 47 ppm | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
CO | 50 ppm | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
SO2 | 27 ppm | 0.00
| -0.01 | -0.01 |
CH4 | 50 ppm | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
HCl | 20 ppm | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
NH3 | 9 ppm | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
响应总和 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | |
跨度值 | 160 | 128 | 160 | |
校准跨度 % | 0.11% | 0.06% | 0.10% | |
潜在的干扰气体 | 42iQHL | |||
测试气体 | 浓度 | As ppm NO | As ppm NO2 | As ppm NOx |
CO2 | 5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CO2 | 15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H2O | 3% | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
N2O | 47 ppm | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
CO | 50 ppm | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
SO2 | 27 ppm | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CH4 | 50 ppm | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HCl | 20 ppm | -0.01 | 0.09 | 0.08 |
NH31 | 9 ppm | 0.01 | 6.61 | 6.68 |
响应总和 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | |
跨度值 | 160 | 128 | 160 | |
校准跨度 % | 0.05% | 0.09% | 0.09% |
注意:根据方法 7E 第 13.4 节的验收标准规定,响应总和不得大于分析仪校准值的 2.5%。
对于 42iQHL 显示的 1NH3 干扰结果没有用于干扰响应检查的计算,因为它是使用不锈钢 NO2-NO 转换器的分析仪中已知的干扰物,大约有 1ppm 到正 1ppm 的偏差。Thermo Scientific 建议,使用不锈钢 NO2-NO 转换器的 Nox 分析仪在烟道中检测源可能含有 NH3 时,必须使用 NH3 洗涤器。
Thermo Scientific 43iQHL 型 SO2 分析仪
潜在的干扰气体响应
潜在的干扰气体 | 43iQHL | |
测试气体 | 浓度 | As ppm SO2 |
CO2 | 5% | 0.0 |
CO2 | 15% | 0.1 |
H2O | 3% | 0.0 |
NO | 10 ppm | 0.2 |
NO2 | 38 ppm | 0.0 |
N2O | 47 ppm | 0.1 |
CO | 50 ppm | 0.1 |
SO2 | 100 ppm | 100.0 |
CH4 | 50 ppm | 0.0 |
HCl | 160 ppm | 0.0 |
NH3 | 9 ppm | 0.0 |
响应总和 | 0.450 | |
跨度值 | 100 | |
校准跨度 % | 0.45% |
注意:根据方法 7E 第 13.4 节的验收标准规定,响应总和不得大于分析仪校准值的 2.5%。
Thermo Scientific 48iQ 型 CO 分析仪
潜在的干扰气体响应
潜在的干扰气体 | 48iQ | |
测试气体 | 浓度 | As ppm CO |
CO2 | 5% | -0.2 |
CO2 | 15% | -0.5 |
H2O | 3% | 0.2 |
NO | 10 ppm | 0.1 |
NO2 | 38 ppm | -0.1 |
N2O | 10 ppm | -0.1 |
CO | 507 ppm | 508.0 |
SO2 | 27 ppm | -0.1 |
CH4 | 50 ppm | -0.1 |
HCl | 160 ppm | 0.0 |
NH3 | 9 ppm | -0.1 |
响应总和 | 1.6 | |
跨度值 | 507 | |
校准跨度 % | 0.32% |
注意:根据方法 7E 第 13.4 节的验收标准规定,响应总和不得大于分析仪校准值的 2.5%。
Thermo Scientific 410iQHL 型 CO2 分析仪
潜在的干扰气体响应
潜在的干扰气体 | 410iQHL | |
测试气体 | 浓度 | As % CO2 |
CO2 | 5% | 4.8 |
CO2 | 15% | 15.0 |
H2O | 3% | 0.0 |
NO | 10 ppm | 0.0 |
NO2 | 38 ppm | 0.0 |
N2O | 10 ppm | 0.0 |
CO | 507 ppm | 0.0 |
SO2 | 27 ppm | 0.0 |
CH4 | 50 ppm | 0.0 |
HCl | 160 ppm | 0.0 |
NH3 | 9 ppm | 0.0 |
响应总和 | 0.02 | |
跨度值 | 15 | |
校准跨度 % | 0.12% |
注意:根据方法 7E 第 13.4 节的验收标准规定,响应总和不得大于分析仪校准值的 2.5%。