臭氧监测季节要求越来越严格,使数据报告和设备运行时间面临前所未有的挑战。29 个州的监测季节从 1 个月到 5 个月甚至更长时间。在臭氧季,现在必须每 6 个月重新鉴定仪器。另外,现行标准为平均每 8 小时 0.075 ppm,但可能会在近期降至 0.060 至 0.070 ppm。这无疑会在合规方面使操作员产生更大压力,产生可接受的数据,并保持流程运行尽可能长的时间。您可以做些事情来应对所有这些变化。保持您的设备以最佳状态运转,并且了解最新的数据法规,可以大大提高臭氧季成功的可能性。
保持了解最新臭氧监测要求的良好信息来源是 EPA 的 环境监测技术信息中心。
2014 年 3 月
第 I 卷,第 3 版
臭氧季马上就要到来。为了让分析仪在启动时正常运行,必须尽早开始年度维护。为使设备在现场部署之前处于最佳工作状态,请注意以下 5 项提示:- 如需获得更多信息,请访问:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
为应对变化做准备
亲自动手,节省时间
通过自己的操作员和技术员,可以方便地进行很多现场维护和清洁任务。在产品手册中,可以找到清洁风扇过滤器、外壳和光学平台的分步操作程序,以及更换灯、维修毛细管和重新组装泵的分步操作程序。所有仪器都附有手册,或者可以从 在线资料库轻松获取。
如果您有任何问题,请 发送电子邮件 或者拨打 (508) 502-0430,选择 2 联系我们的技术支持团队。
在将分析仪部署在现场之前,有些系统所有者选择自己执行泄漏测试和泵检查程序。电磁阀泄漏可导致气体池之间的浓度读数不平衡。因此,在臭氧季开始之前执行这些测试是明智之举。功能良好的仪器可以通过泄漏测试,让操作员在将分析仪投入使用时充满信心。电磁阀泄漏测试需要使用仪器上的诊断菜单,并且在每个通道获取 10 个连续的读数。可以在技术公告: 49C 型分析仪 及 49i 和 49i-PS 型分析仪中找到全面、容易执行的分步说明。
将您的仪器发送给我们
每年,当操作员开始为臭氧季做准备时,他们都选择将臭氧分析仪和主要的标准校准器发送给 Thermo Scientific 返库维修工厂进行工厂评估、维护和维修。我们建议尽早准备好您的仪器!为了获得最佳性能,您应该在臭氧季开始之前预留充足的时间在现场部署您的气体分析仪。可通过我们的马萨诸塞州富兰克林维修中心获得维修和维护服务。要安排退回授权 (RA) 事宜,请拔打 1 (508) 520-0430,选择 1 联系客户服务部门,或者使用我们的 在线表格。请准备好您的仪器序列号。
制定合理的备用部件策略
要保持您的系统运行并且正确收集数据,准备好备用部件以免出现代价高昂的停机时间,这至关重要。我们可以快速提供泵修复套件、膜片套件、毛细管和臭氧洗涤器。不确定要订购哪些?参阅以下库存建议,如果您仍然不确定,请 发送电子邮件 或者拨打 (508) 502-0430,选择 2 联系技术支持部门,让我们帮助您选择关键部件并制定合理的备用部件投资策略。
掌握最新消息
上个月,EPA 发布了第二份 政策评估 草案,目标是制定更严格的监测法规,以保护国民健康和福利。目前全国大都市统计区(MSA,是指拥有 50,000 - 350,000 人口的都市区)。预计在 MSA 中目前没有监测仪或者在过去 5 年没有臭氧监测历史(表示小于 NAAQS 85% 的设计值)的地区需要大约 100 台额外的监测仪。在 MSA 之外,以及在更多的农村地区,预计还需要 150 台臭氧监测仪,以为臭氧敏感植物和生态系统暴露地区提供更好的特性描述。
Thermo Fisher Scientific 工程师和科学家与 EPA 紧密合作,提供满足日益严格的要求的解决方案。要了解关于目前的排放监测解决方案的更多信息,请访问我们的 网站、 发送电子邮件 或者拨打 1 (508) 520-0430,选择 1 联系我们。
下个月的主题: 您的服务范围是什么?
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。