了解并遵守推荐最大中心管线长度对于系统性能和符合法规至关重要。 如果中心管线过长,响应时间就更长,使系统面临不合规的风险。 由于汞和 HCL 的性质,Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统和 Thermo Scientific™ Omni FTIR Multi Gas CEMS 管线越长,样品损失的风险就越大。 推荐最大长度可能因现场条件而较短,但是 Thermo Scientific Omni FTIR Multi Gas CEMS 的推荐最大长度为 100 英尺,Thermo Scientific Mercury Freedom 系统的推荐最大长度为 500-600 英尺。
2015 年 2 月
第 II 卷,第 2 版
排放系统和气体分析仪依靠样品管线(也称为中心管线)将气体从源头带到分析仪。 正确安装、使用和维护样品管线对于确保符合法规和加工要求至关重要。 请注意与中心管线有关的下列 5 项提示:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
不要超过最大长度
确定适当的操作温度
温度和温度参数在仪器装运前已在工厂设置好。 保持操作温度处于此范围内至关重要,可预防对工艺过程造成不良影响。 Thermo Scientific Omni FTIR Multi Gas CEMS 无法在 185°C 以下工作,否则 HCl 可能降到露点以下,造成样品损失并且报告的 HCl 值过低。 对于 Thermo Scientific Mercury Freedom 系统,中心管线操作温度越低,中心管线使用寿命就越长,可靠性越强,总操作成本越低,并且操作员安全性越高。 经广泛检测后,推荐中心管线温度从 120°C 降至 70°C。 更多信息,请参见技术公告 Thermo Scientific Mercury Freedom 系统中心管线温度。
根据 OEM 说明修复受损情况
样品管线通常无故障,但有时加热管线会出现问题。 如果温度控制设备或者温度监测器发生故障,不一定要更换整个管线。 请联系中心管线 OEM,咨询维修选择。联系信息通常可以在样品管线或者运输套装的标签上找到。
遵照季度维修指南
随着时间的推移,污染物可能积聚在样品管线内部,这可能导致背景读数升高,响应迟缓或者校准问题。 为将这些风险降至最低并延长中心管线的使用寿命,样品管线应每季度清洁一次。 请参阅 Thermo Scientific™ 仪器用户手册*,直接联系样品管线制造商,也可以 发送电子邮件 或者拨打 (508) 502-0430,选择 2 联系 Thermo Scientific 技术支持部门。
*如何找到在线操作员手册
- 访问 www.thermoscientific.com
- 使用页面顶部的搜索栏搜索仪器
- 进入产品页面后,向下滚动找到“资源”选项卡
- 找到数据表、用户手册、备用部件列表等
安装建议
正确安装至关重要,可确保准确监测并延长无故障中心管线使用寿命。 初始安装过程中,确保在无样品环的情况下持续运行样品管线,并且始终处于向下位置,以确保最大流量。 避免加热管道,用线缆托盘栈架支撑管线。 如果在规划时进行了准确测量,则往往可以避免在现场裁切管线。 需要缩短管线时,请参考中心管线 OEM 提供的详细说明,降低保修失效的风险。
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。