避免与外部干燥剂柱相关的繁琐维护工作,例如,重新充装干燥剂柱以及干燥剂的妥善处理。 低维护、高性能的替代产品就是渗透干燥器。 渗透干燥器采用膜式干燥器,去除在臭氧生成过程中空气中的水分。 该方法可实现更优的线性度、潮气去除的差异性、极低的维护要求和始终如一的性能。 如果想升级您现有的仪器,请 发送电子邮件 或拨打 (866) 282-0430,选择 2 联系技术支持部门。
2015 年 5 月
第 II 卷,第 5 版
测量 NO、NO2 和 NOx 时,请考虑这 5 项提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
告别干燥剂
确保您拥有最新的渗透干燥器设计
我们已对渗透干燥器的组件进行了设计优化,可实现更小、更紧凑的设计。 新款设计经优化后,可消除摩擦,管线更不易发生撕裂、破孔和其他损坏。 如需订购新款设计,请发送 电子邮件 或拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系我们的客户服务部门。 如果您的分析仪尚未安装过渗透干燥器,则需订购渗透干燥器(部件号 113982-00)和其他部件。如果您的分析仪已安装过渗透干燥器,而您希望更换渗透干燥器,您仅需订购渗透干燥器(部件号 113982-00)。
臭氧清洁器维护
臭氧清洁器有 4 大用途:
- 清洁器作为一道颗粒物屏障,防止臭氧毛细管阻塞,特别针对配备外部干燥剂柱的装置。
- 内部介质可去除内部臭氧发生器制造臭氧过程中生成的痕量酸性物质。 去除这些酸性物质,可保护镀金反应室的表面区域,在反应室内会发生化学发光反应,用以测量一氧化氮(NO)。
- 如果干燥剂柱“消耗殆尽”,干燥剂变为粉红色,臭氧清洁器将开始发挥作用,干燥空气并防止额外的潮湿空气进入反应室。
- 采用安装在 42C 系列和 Thermo Scientific™ 42i 型系列气体分析仪上的臭氧清洁器,可实现 US EPA 参考方法指定状态
更换臭氧清洁器属于年度维护计划的组成部分。要更换臭氧清洁器,请将清洁器顶部和底部的管道断开。将清洁器从固定夹取出,然后将替换清洁器安装在固定夹上。重新将管线连接到臭氧清洁器的顶部和底部,您的仪器便又可以启动、运行了!如需订购臭氧清洁器,请发送电子邮件或拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门并申请部件号 101016-00。
采用适当的转换器优化性能
当在不锈钢转换器与钼笼转换器之间选择时,请考虑应用需求、工艺环境需求和精确度需求。 根据经验,煤炭燃烧应用、环境应用和稀释 应用宜采用钼笼转换器(也称为钼转换器),而燃气涡轮机应采用不锈钢转换器。
确定适当的转换器,还取决于特定的工艺要素。 如需在精确度要求不高的情况下得到简明的最佳结果,请选择钼笼转换器。 当存在高浓度 NO2 时,不锈钢转换器更耐用,并且也是更经济的替代之选。 如果怀疑有氨泄漏,并且您使用的是不锈钢转换器,请另外安装一台氨洗涤器,因为样品中可能存在氨。 更多建议,请联系我们的技术支持团队。
转换器效率的更多资源
执行转换器效率测试的过程可能会受到管控,以记录分析仪正在采集已知质量的数据的过程。 如果这是您测试过程中遇到的情况,则必须采用经验证的执行转换器效率测试的方法。 关于环境应用,请参阅美国国家一级和二级环境空气质量标准、40 CFR 第 50 部分,附录 F 或参阅您仪器的使用手册。 关于固定源氮氧化合物(NOX)测量,请参阅方法 7E—固定源氮氧化合物排放测定(仪器分析仪程序)。
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。