日常维护通过自动化程序完成,例如日常反吹计划和质量参考检查。内嵌式过滤器和 TEOM 过滤器的更换可以不那么频繁,可每季度更换一次。O 型圈和其他清洁部件每半年到一年更换一次。
通过储存推荐的备用部件来保障您的投资。如需订购部件,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific™ 颗粒物连续排放监测系统 (CEMS) 采用双重测定方法,可按照符合严格精确性要求的 NIST 标准提供可追溯的实际质量浓度,帮助成功完成审核,降低监管风险。PM CEMS 采用适用于湿堆叠应用的稀释-抽取法,可在受控的温度条件下实现样品输送。
注意以下 5 项提示和技巧,采用 Thermo Fisher Scientific PM 型 CEMS 改善工业应用中的颗粒物测量,以符合美国 EPA MACT 和 MATS 相关要求:
日常维护通过自动化程序完成,例如日常反吹计划和质量参考检查。内嵌式过滤器和 TEOM 过滤器的更换可以不那么频繁,可每季度更换一次。O 型圈和其他清洁部件每半年到一年更换一次。
通过储存推荐的备用部件来保障您的投资。如需订购部件,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
TEOM 不会受工厂加工过程变化的影响。当与浊度计一起使用时,PM CEMS 可提供精确、连续的质量测量结果。TEOM 可每日提供实际质量测量参考结果,以补偿任何的光散射测量偏移。
TEOM 校准不是必须的。锥形元器件的校准常数可通过使用已知权重的流程以及元器件的自然频率进行验证。计算得到的常数可与工厂校准常数相比较,最终获得偏差在 ±5% 范围内的结果。
仪器将执行计划的每日质量参考,方法是经散射阶段将颗粒物输送至 TEOM,由后者通过惯性微量天平将散射结果标度为实际质量测定结果。质量流量计通过 NIST 可追溯或同等流量标准进行季度验证。样品质量流量计验证后,在样品流通道中使用机载传感器执行样品体积的每日验证。
遵循相应的安装和校准要求是确保 PS-11 合规性的关键。在完成安装和初始校准后,请让 PM CEMS 以堆叠模式运行,以便给您充足的时间熟悉 PM CEMS 的操作,并了解 PM CEMS 如何在您的机构中发挥作用。PM CEMS 采用多种自动化功能,包括仪器归零、高范围偏移和样品体积检查,可用于确保 PM CEMS 正确一致地运行。
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。