了解如何通过使用 84i 型渗透源的 Modbus 协议,对 81i 型汞校准器执行 EPA 审核。
2016 年 8 月
第 III 卷,第 8 版
Thermo Scientific™ 84i 型汞渗透源通过定期对 Thermo Scientific™ 81i 型汞校准器汞浓度输出的恒定性进行评估和定性,为 Mercury Freedom 系统提供补充。
在使用 81i 和 84i 型仪器时,请注意以下 5 项提示和技巧:
执行自动化 EPA 审核
技术培训
对于力求符合美国 EPA 提出的关于公用事业行业应遵守的《汞和空气毒物排放标准》相关要求的客户,84i 型汞渗透源提供了无缝的质量控制方法,也为水泥生产和工业锅炉中的汞监测提供了最佳可利用控制技术 (MACT)。
您第一次打开 84i 型渗透源时会发生什么
当您第一次打开 84i 型渗透源时,正常情况下渗透气体的温度会升至略高于 100°C 最高报警限值。这属于正常情况,通常会在大约 24 小时内降低至 100°C。
备好备用部件
通过使用正确的年度维护计划,同时随时掌握健康的备用部件库存,以最大限度减少停机时间。我们制定了 84i 型仪器的备用部件列表方便您查看,其中包括如汞洗涤器和风扇过滤器等常用部件的使用寿命和部件号。如需订购部件,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门,或者发送电子邮件至 orders.aqi@thermofisher.com。
正确校准您的汞系统
Thermo Scientific™ 校准器认证服务将 Thermo Scientific™ 81i 型汞校准器、Thermo Scientific™ 高含量 81iH 型以及低含量 81iL 型校准器与 NIST 可追溯供应商基准或现场基准发生器相比较并进行验证。服务包括:
- 按照 NIST 可追溯性参考方法进行校准
- 公用事业行业 MATS 和水泥工业 MACT 合规性
- 相对精度的测试审核
- 验证浓度输出的 NIST 可追溯性文档
请拨打 866-282-0430,选择 3 与服务代表取得联系,就您的选择进行讨论。安排您的分析仪、校准器、探头控制器或探头的退回材料授权 (RMA) 进行工厂返库维修,以获得全面的维护和工厂规格服务。
如果您想到任何关于 Fast5 在日后使用中出现的问题, 请告知我们。
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。