推荐为含灰量大的采样位置使用惯性探头。 惯性过滤器使用样品中的颗粒清除过滤器元件上积聚的大量灰尘。 一般来说,这些样品位置位于 ESP 或袋式除尘器等颗粒控制装置的上游。 对于用于过程控制的采样系统,推荐使用惯性探头,因为这种探头可以同时利用控制装置的上游和下游。 在大量碳通过颗粒控制装置的情况下,惯性过滤器上的碳积聚量更少,因此,惯性探头将比非惯性探头发生汞测量偏差的可能性更小。
2015 年 3 月
第 II 卷,第 3 版
探头设计因排放源而异。您使用的探头取决于样品条件,因此,为相应应用选择正确的探头至关重要。选择正确的探头后,您将体会到低维护、适当采样和准确排放报告的便利。 下面是选择探头的 5 条提示与技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
了解何时使用惯性过滤器探头
为合规监测使用非惯性探头
非惯性汞探头是合规监测最常用的探头类型。 一般来说,这些探头更容易接触到过滤器元件进行清洁和更换。 探头设计为紧凑、轻型设计,便于维护和制造。
直接抽取技术解决方案
直接抽取经常用于燃气系统、天然气应用或当地法规要求的场合。 根据样品线是湿热还是干冷,可以选择两种探头。 对于干冷应用,我们推荐采用 Thermo Scientific™ PRO3000 型完全抽取探头 ,这种探头可以从加热的探头机筒中提取样品并使用加热的过滤器过滤出亚微米级颗粒。Thermo Scientific™ Omni FTIR 多气体 CEMS 采用湿热抽取测量技术,可以用于各种应用,包括燃煤发电厂、水泥窑、废物焚烧炉和具有多种污水的工业工程。
湿稀释有其优势
由于美国联邦法规第 40 章第 75 部分 (40 CFR 75)(又称为 酸雨控制计划 )的要求和工厂不断发现运行稀释抽取系统的众多优势,为连续排放检测系统 (CEMS) 使用稀释抽取采样系统正变得越来越盛行。 稀释气体比高浓度气体对仪器的损害小,因此可以延长仪器的使用寿命并为设备带来更长的正常运行时间。 对于 SO2 应用,湿稀释法可以消除 SO2 遗留在冷却器中的风险,并降低完全抽取系统上的测量错误或偏差风险。使用湿稀释法的另一项优势是,可以简化质量排放速率(例如 lb/hr)的计算过程。 对于湿稀释应用,我们推荐采用 Thermo Scientific™ EPM.300 系列稀释烟囱采样器 和 Thermo Scientific™ PRO2001WHP 稀释抽取探头。
纸浆和造纸行业的独特要求
纸浆和造纸行业的相关美国 EPA 法规 要求对牛皮纸浆厂从源头控制颗粒物和总还原硫 (TRS) 化合物。 这些应用需要氧量校正值,Thermo Scientific™ PRO902C 型低流量稀释探头 专为严苛、脏污的环境设计,例如,纸浆和造纸厂的环境。 这种探头可以通过热电冷却器冷却样品流,从而移除样品中的湿气。将样品冷却后,干气稀释可以将样品露点降至 -40C。 探头在更低温度下可以正常操作,并且始终不需要加热样品管线。正确安装对确保正确监测和无故障运行至关重要。 初始安装过程中,确保在无样品环的情况下持续运行样品管线,并且始终处于向下位置,以确保最大流量。 避免加热管道,用线缆托盘栈架支撑管线。 如果在规划时进行了准确测量,则往往可以避免在现场裁切管线。 需要缩短管线时,请参考中心管线 OEM 提供的详细说明,降低保修失效的风险。
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。