2015 年 10 月 1 日,美国 EPA 将最低臭氧水平降低至 70 ppb(十亿分率)。另外,EPA 提议延长美国 32 个州和哥伦比亚特区要求的臭氧 (O3) 监测季。关于新的臭氧 O3 标准的详细信息,请参阅 EPA 关于臭氧标准的最终规定。
2016 年 4 月
第 III 卷,第 4 版
Thermo Scientific™ 146i 型多种气体校准器可提供臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮或其它气体的精确浓度。气体水平用于对执行归零、精度和 1 级跨度检查、审核及多点测量的仪器进行校准。在运行本仪器时,请牢记以下 5 点技巧。
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
校准质量流量计
符合美国 EPA 标准方法 205
146i 型多种气体校准器符合或超出所有已发布的美国 EPA 关于多点校准、审核、1 级和 2 级跨度及精度检查的相关要求。要了解关于此测试方法的更多信息,请参阅方法 205 - 用于现场仪器校准的气体稀释系统的验证。
自定义您的校准器
146i 型多种气体校准器可订购多个选件,以便根据环境空气监测的应用进行定制。选件包括气相滴定 (GPT)、紫外光度计和渗透炉。当配备了渗透管炉选件时,渗透选项便能支持 146i 型校准器用作渗透气源。通过使用 GPT 选件,可生成臭氧和二氧化氮。关于订购 146i 型多种气体校准器的更多信息,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
消除关于气瓶的一些猜测
机构经常使用气瓶对仪器进行充装,例如为 146i 型仪器进行充装的气瓶。很难确定多长时间后需要更换气瓶。使用气瓶计算器,便可确定气体在几天、几小时后耗尽,甚至可具体到多少分钟。
最大程度减少停机时间
如果遵循正确的年度维护计划并准备好健康的备用部件库存,便可最大程度地减少停机。我们制定了 146i 型仪器的备用部件列表方便您查阅,其中包括如泵维修套件和风扇过滤器/保护组件等常用部件的使用寿命和部件号。下载 146i 型多种气体校准器的备用部件列表。如需订购备用部件,可使用我们的在线表格、发送电子邮件或拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
您受邀参加 2016 年 5 月 3 日星期二在底特律举行的 2016 年度 CEMS 用户组会议。 马上注册!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。