2019 年 4 月
1. 校准
可以使用 100% 氮气或零气进行零点校准。
对于跨度校准,N2 通常用于 NO/NOx/Nt 的 NO 平衡。对于 NH3 校准,N2 通常用于 NH3 平衡。但是,对于 NH3,不应该长时间运行校准气体,因为它会除掉 NH3 高温转换器的氧化铁层。如果要对 NO2 进行校准,则应像 NO/NOx 分析仪一样进行 GPT 测试,以确定转换器效率。
对于这个测试,您不能在足够低的浓度下获得 NO2 校准气瓶。不建议使用多种气体校准器来稀释 NO2 气体,因为当用空气稀释 NO2 时,NO2 会发生反应变成 NO,从而使结果偏低。GPT 测试是在 NO2 通道上进行校准。
对于 17i 型,O2 不是校准所必需的,而是用来读取样气的。校准通常只运行很短的时间,不会耗尽高温 NH3 转换器中的氧化铁层。样气必须包含一定的含量的 O2,以保持自再生的氧化铁层在较长的时间内保持完整。如果 O2 用于标定零点或跨度气体,这也是可以接受的。
2. RS485 通信
对于 RS232 或 RS485 串行通信,可以使用任何串行连接端口。它们在分析仪内并行连接。您可以按照说明书中的接线图进行操作。但是为了简单起见,可以使用标准的 DB9 串行电缆。如要直接连接到笔记本电脑,必须使用从计算机直接连接到分析仪的 NULL(交叉)型电缆。如要连接到其他设备,例如:集线器或类似设备,必须使用直线型电缆。
仪器使用带有自动流量控制 (SD) 的 4 线 RS-485 配置。欲了解 DB9 接头针脚配置,请参考表 8-2。
表 8-2.RS-485 DB 接头针脚配置
DB9 针脚 | 功能 |
2 | + 接收 |
8 | - 接收 |
7 | + 传输 |
3 | - 传输 |
5 | 接地 |
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。