建议在泵效果欠佳和触发流量或压力报警之前对泵进行重新组装。通常应每 6 个月到 1 年进行一次重新组装。详细说明,请参阅 iSeries 真空泵技术说明 |
2016 年 2 月
第 III 卷,第 2 版
Thermo Scientific™ 450i 型硫化氢-二氧化硫分析仪 的运行原理是 H2S 可转化为 SO2。SO2 分子吸收紫外光并在一种波长下变为激发状态,分子然后衰减到较低的能态,发出另一波长的紫外光。紫外光源灯的脉冲可增加光强度,从而达到更高的紫外光能量通量,并实现更低的 SO2 可检测浓度。在操作 450i 型硫化氢-二氧化硫分析仪时,请注意以下 5 项提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
重新组装泵
执行预校准
如果您所在地为 CO2 分析仪的销售市场,了解 Thermo Scientific 410i 型二氧化碳分析仪 在标准或高含量范围内可用并且两个版本不能互换这一点很有帮助。分析仪采用内部存储的校准曲线对浓度高达 10,000 ppm(标准范围)或 25%(高浓度范围)的任何范围内的仪器输出进行精确线性化。另外,在下达您的订单时,请注意型号代码中的字母 D 代表稀释,字母 E 代表抽取。
请不要动镜子
请不要尝试清洁镜外壳组件中的镜子。这些镜子不会接触样本气体,所以不要清洁。否则,可能导致镜子损坏。如果由于紫外线降解而需要更换入口的镜子或镜模块的外壳,请参阅镜外壳技术公告了解详细信息*。请注意,450i 型采用的是与 43i 型相同的镜子部件号。
什么是光跨度测试?
450i 型硫化氢-二氧化硫分析仪的内置诊断工具之一是光跨度测试。光跨度测试屏幕用于打开或关闭光跨度测试 LED,并显示 SO2 浓度读数。荧光室内有一个可用于模拟特定 SO2 浓度的发光二极管 (LED)。注意:进行本测试前,必须关闭闪光灯。它旨在提供一种快速简便的方法,用以检查光学组件和电子器件的跨度偏移或其他问题。
450i 型备用部件
请于 2016 年 3 月 1 日周二在您的收件箱中查看下个月的 Fast5,或者直接访问 Fast 5 问题
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。