FID 火焰是通过向引燃器应用受控电压点燃的,引燃器通过螺钉安装在探测器外壳侧面。引燃器中含有一个小线圈,电流经过线圈时可产生炽热的点火源。随着时间推移,引燃器会因正常损耗或暴露于高腐蚀性环境中而发生故障。51i 型仪器配有已安装好的备用引燃器,只需在发生故障的引燃器位置将备用引燃器插入连接器即可。请参阅 Thermo Scientific 51i 型用户手册了解安装说明。
2016 年 1 月
第 III 卷,第 1 版
Thermo Scientific™ 51i 型总碳氢化合物分析仪结合了经验证的火焰电离检测器 (FID) 技术、易于使用的菜单驱动固件和高级诊断程序,可提供无与伦比的灵活性和可靠性。此款分析仪包括低温和高温版本。在操作 Thermo Scientific 51i 型总碳氢化合物分析仪前,请注意以下 5 项提示与技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
您是否注意到装置随运的备用引燃器?
注意排气管线
如果分析仪在开放式机架或通风正常的区域运行,则 FID 排气口可保持开放,且无需进行通风。这是首选配置。但如果分析仪必须安装在不通风的窄小密闭空间内,则 FID 排气口应与连接排气系统的排气管线相连。这样做的目的是防止在发生故障时产生氢气积聚并引发爆炸。
选择正确的燃气配置
51i 型提供两种可选燃气:100% 氢气或混合燃气(40% 氢气、60% 氦气)氢气适用于氧气含量为 20.9% 的应用。混合燃气适用于氧气含量低或氧气含量不稳定的应用。对于大多数 CEMS 应用,混合燃气是最佳选择。CEMS 中的样品流(特别是燃烧源)通常具有不稳定的氧气含量。请参阅 Thermo Scientific 51i 型数据表,了解详细的可用配置。
是否发生熄火?
以下是解决熄火问题的快速提示:
- 装置运行时是否使用了正确的燃气类型?
- FID 排气管是否造成排气受阻?
- 引燃器电路是否工作正常? 检查火焰温度在点火过程中是否升高。
- 尝试换用备用引燃器。
- 当前点火操作和运行压力与炉盖上的银色标签说明是否相符?
如果您无法使装置点火,请拨打 (866) 282-0430,选择 2 与技术支持部门联系。
备好备用部件
制定备用部件策略时,请参考以下资源:
51i-HT 型备用部件列表
51i-LT 型备用部件列表
51-HT 型部件套装
51i-LT 型部件套装
如果您使用的是其他型号的气体分析仪,请访问我们的 备用部件套装信息页面。如需订购部件,请拨打 (866) 282-0430,选择 1 联系客户服务部门。
请于 2016 年 2 月 2 日星期二在您的收件箱中查看下个月的 Fast5,或者直接访问 Fast 5 问题
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。