你需要排查设备并确定背景/零点升高到底是从哪里产生的,因为这有可能是您的零气或样品管线/中心管线外部污染导致的。背景升高也有可能是来自 PMT (光电倍增管)发出的电子噪声导致的,或是您的输入板可能需要校准了。见 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪
技术公告《故障排除:高/低背景错误警报》。
2017 年 5 月
第四卷,第 3 版
Thermo Scientific™ 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量样气中亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。如果您无法使用零气或氮气校准您的 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪,并且接收到背景显示“高于或低于限值”的错误警报,那么,这个月的 Fast5 小技巧可以为您提供帮助。
排查设备并确定背景/零点升高到底是从哪里产生的
此过程需要您排查以下各项:
- 排查外部污染
断开样品管线,确认浓度是否下降。 - 排查内部污染
如果断开样品管线后 NO/NOx 浓度仍然很高,这可能是由于内部污染导致的,因此可能需要清洁反应室。 - 测量并确定电子噪音水平
测量 PMT 的暗电流/噪声,它应该非常低。 - 输入板发生任何偏移都应进行校准
从“服务”菜单中运行“自动校准输入板”。 - 如果反应室被污染了,请清洁反应室
如果此过程确定您的 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪被污染了,请使用这个清洗程序来清洁您的反应室,根据污染程度,您可能还需要更换分析仪内部的某些特氟龙管。请参阅 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪技术公告《反应室清洁程序》。
关于未来的 Fast5 月刊您有何建议?请告知我们 ›
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。