S/R - 根据设计,随着滤光轮泄漏一氧化碳 (CO),S/R 比将缓慢下降。通常情况下,滤光轮可能在 3-5 年后才需要更换。
通过预防性诊断,仪器会在每次执行零位校准时查看并记录 S/R 比。如果预测 S/R 在 60 天内 <1.14,将触发警报提醒通知您更换滤光轮,以免造成计划外停机。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 气体分析仪的最新平台——iQ 系列气体分析仪,现在可以购买和申请报价了。预防性诊断是 iQ 系列平台的标准功能,用于预测仪器的维护需求、识别可能的组件故障、减少停机时间和减少故障排除时间。如果标记了预防性诊断事件,一旦出现异常或低于标准的性能状况仪器会主动通知您,从而使您有机会在仪器进入警报状态之前解决该状况。此功能旨在通过根据历史性能数据细化现有诊断参数,或构建其他参数来实现扩展。客户将来可以通过常规固件升级来升级他们的仪器,来利用新的预防性诊断参数。
让我们花 5 分钟时间来看看预防性诊断是如何工作的:
S/R - 根据设计,随着滤光轮泄漏一氧化碳 (CO),S/R 比将缓慢下降。通常情况下,滤光轮可能在 3-5 年后才需要更换。
通过预防性诊断,仪器会在每次执行零位校准时查看并记录 S/R 比。如果预测 S/R 在 60 天内 <1.14,将触发警报提醒通知您更换滤光轮,以免造成计划外停机。
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。