您的 CEMS 是否放在气候受控的存储环境中,关闭电源并放置于仪器室内,或者维持一些监测能力,制定重新调试项目计划,这些都很关键。时间和环境对您的仪器有影响,所以我们建议在重新启动您的系统之前进行全面的检查和年度维护。和年度维护相关的一些项目是基本的 O 型圈、毛细管和泵的修复,但是每个现场的情况可能有所不同。如果您想实现更高的性能,可以考虑升级为具有 HP-56 汞灯的 80i 汞分析仪。正确启动您的监测计划对于无差错地让您的系统顺利启动和运行至关重要。
2014 年 1 月
第 I 卷,第 1 版
启动并运行!当您在准备 Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统以满足 Utility MATS 的监测标准时,有许多需要考虑的事情。以下是首要考虑的 5 大事项:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
储存
硬件、软件和固件
确保您的仪器硬件、软件和固件保持更新,对于确保 2014 年的监测标准至关重要。软件和固件更新可于 在线资料库中找到。注册方便快捷,并且是免费的。注册后,就可以访问所有技术和应用资料。利用这个资源来确保您的监测计划的最大运行时间和最高数据准确性。
预防探头泄露
很多用户只在数据显示需要探头维护或者探头出现泄漏时才关心他们的探头。为了确保无中断的运行和较低的技术人员故障排除时间,建议进行适当的维护。您的探头手册包含年度维护计划, 在线资料库中也可以找到该计划。如果您需要帮助制定一个停止探头运行以进行维护的方案,我们可以提供帮助!我们很乐意和您一起制定一个符合您需求的流程。另外,我们还可以提供一份适合您的分析仪和整套 Mercury Freedom 系统的推荐备用零件列表。
中心管线维护
有一部分系统维护包括清洁您的中心管线。中心管线随着时间推移可能受到污染,并因而导致背景读数升高、响应缓慢或者校准问题。这通常每季度执行一次,视您的应用而定。经过全面测试后,我们将建议中心管线温度从 120°C 降低到 70°C。较低的中心管线运行温度可以延长中心管线寿命,提高您的 CEMS 的可靠性,降低总运行成本,并提高安全性。结果可能因不同工厂而异,但敬请关注我们的 技术公告 (Thermo Scientific Mercury Freedom 系统的中心管线温度),了解研究和测试结果。关于探头清洁的更多信息,请参阅 Mercury Freedom 系统手册。
系统升级
自 Mercury Freedom 系统发布以来,我们对系统进行了持续更新与强化,以满足用户的要求。升级包括增加氮气发生器、更短且经重新设计的转换器核、向系统增加水化器、向汞探头增加氧化剂、一个新的灯加热器组件以及经过改进的新 HP 56 汞灯。这些增强项目可以改善您的 Mercury Freedom 系统的整体性能。根据购买日期,您的 Mercury Freedom 系统可能需要进行其他升级,才能使其性能最优化。我们的技术支持和现场服务团队可以帮助您确定适当的后续步骤并做好计划。
下个月的主题:探头监测选项和支持
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。