2018 年 7 月
第五卷,第 3 版
iQ 系列气体分析仪标配以太网和 USB 通信功能。如果您需要串行、模拟或数字连接,则需要在首次购买时订购一个或多个可选的 I/O 板,也可以在首次购买仪器后轻松安装它们。安装完成后,确保在“配置”菜单中启用新安装的板。一旦在“配置”菜单中提交更改,您就可以在“通信”菜单下访问该板的 I/O 菜单。在使用 I/O 功能之前,您需要通过“通信”菜单设置每个所需的通道。以下是关于如何设置模拟电压输出通道的例子。
如何在 iQ 仪器中设置模拟电压通道:
模拟电压输出:
- 确认模拟板已在“配置”菜单中安装并启用
- 主页 - 设置 - 配置(应为黄色)
- 导航到正确的“模拟 I/O”菜单
- 主页 - 设置 - 通信 - 模拟I/O - 模拟输出(电压)
- 确定要编程的通道
- 您可能要使用一个尚未使用的通道(除非不需要)
- 单击通道旁边的“无”,在单选表中选择一个变量
- 如果此通道已经在使用中,它将显示其他内容(而不是显示“无”)
- 按“返回箭头”以继续进行下一步
- 选择该行中显示的范围来更改通道的输出范围
- 选项有:0-1v、0-5v 或 0-10v
- 如有需要,修改最小值和最大值
请注意:最小和最大值不是一个 % 数值,它是根据基本单位(ppb 或 µg/m3)输入仪器的离散范围值。
例如:最大浓度范围为 20 ppm,最大极限值应为 20,000。
如何在 iQ 系列仪器中校准模拟电压通道:
访问 Thermofisher.com/iqseries 找到每种仪器各自的产品页面。滚动到页面底部,在“文档”下找到用户手册。下载并查看“选装设备”章节,然后查看“连接外部设备”。
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。