2019 年 1 月
为了更好地利用 iQ 系列气体分析仪的内置智能功能,设置电子邮件服务器是重要的一步。电子邮件配置完成后,客户将在仪器触发报警或警告后收到电子邮件通知,直接与 Thermo Fisher Scientific 技术支持工程师联系,还可以将运行状况检查报告通过电子邮件发送给自己或同事。下面是设置电子邮件服务器的说明:
- 与 IT 部门一起确定所需的:
- SMTP 服务器地址
- SMTP 服务器端口 #
- 静态 IP 地址
- 导航到下面的菜单:
- 主页 - 设置 - 通信 - 电子邮件服务器 (SMTP)
- 在它们各自的菜单中输入服务器地址和端口 #
- 在“发件人邮箱地址”菜单中,输入有效的电子邮箱格式。电子邮件地址不必是实际地址,它只是为了填充电子邮件中的“发件人”字段,使电子邮件发送到您的收件箱,而不会成为垃圾邮件。例如:48iQ@thermofisher.com
- 导航到下面的菜单:
- 主页 - 设置 - 通信 - 有线 TCP/DHCP
- 如果启用了“DHCP”,请按此按钮禁用它
- 现在您可以在“静态 IP 地址”菜单中输入静态 IP 地址
- 重新启动仪器,以获得更新的新 IP 地址
仪器现在已配置为可以发送电子邮件。请不要忘记,该仪器可以给您发邮件,但是您不能给这个仪器发邮件。您应该在“用户联系信息”菜单中输入至少一个电子邮件地址,最多可以输入 11 个电子邮件地址。如果您决定使用“向技术支持发送运行状况检查报告电子邮件”功能,那么这一点非常重要。技术支持需要一个电子邮件地址进行回复。运行状况检查报告是一个 zip 文件,其中包含评估大多数问题所需的所有诊断数据。
完成此操作后,您就可以通过 2019 年 4 月的最新固件启用新的警报助手了。
查看我们可远程检修您的 iQ 系列仪器的 iQ360 服务。
我们很高兴地宣布以下型号的气体分析仪可在 iQ 平台上使用:
42iQ 型高浓度 NO-NO2-NOx 分析仪
42iQ 型痕量 NO-NO2-NOx 分析仪
42iQD 型 Nox 分析仪
43iQ 型高浓度二氧化硫分析仪
43iQ 型痕量二氧化硫分析仪
48iQ 型痕量一氧化碳分析仪
450iQ 型硫化氢和二氧化硫分析仪
请访问我们的网站 thermofisher.com/iQseries,了解目前 iQ 平台上所有可用的气体分析仪的详细信息。
我们的目标是不断为您提供最新的技术和最佳的解决方案,以满足您的测量需求,上一代分析仪的停产也是这个目标的一部分。上述型号(42iD、42iHL、42iTL、43iHL、43iTLE、48iHL、48iTLE、450i)的 iSeries 版本产品将于 2019 年 6 月 30 日之后停止销售。但我们将继续供应耗材、备件和服务(视情况而定)直至 2025 年 12 月 31 日。
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。