将实时监测器集成到过程中可以消除与碳喷射相关的猜测。实时监测器可以降低喷射不足的风险,这会导致排放违规,但是会最大程度减小碳喷射过量的风险,进而节省成本。 水银过程控制反馈系统为工厂工程师做出有关碳使用率的有效、明智的决策提供数据。
2015 年 6 月
第 II 卷,第 6 版
使用 Thermo ScientificTM Mercury Freedom 系统进行过程控制的机构实现了巨大利益。 使用诸如 Thermo Scientific Mercury Freedom 系统等 CEMS 时五种降低成本和减少停机的方法:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
寻找适当的碳平衡
避免您的湿式洗涤器出现汞流失
您可能面临汞再排放问题,或者您的湿式洗涤器出现汞流失。 目前已对发生这样的问题的原因进行大量研究。 要进一步了解导致汞再排放的独特条件或情形,请参见该系列有关汞控制的部分:捕捉湿式洗涤器中的汞。 纠正汞流失是对过程进行严格控制和确保最佳性能的重要一步。 系统可移动到整个过程的任何位置,包括在湿式洗涤器之前或之后。
始终了解您的排放水平
使用吸附剂阱的机构只能周期性获得排放水平反馈,而无法持续获得,这就使其无法有针对性地响应。 采用实时监测技术的机构则可以获得持续、即时的反馈。 通过实时、持续的反馈,可对过程异常情况作出快速响应。 因此可以不断优化碳利用率,从而减少碳喷射成本。
消除有关 SO2 测量偏差的疑问
目前存在很多种汞测量技术。在选择产品时要特别注意,我们应选择一种不受二氧化硫 (SO2) 影响的技术,比如冷蒸汽原子荧光技术。原子荧光技术不会导致测量偏差,这一点使其在监测过程系统中 SO2 控制设备的汞上游时成为一种特别好的解决方案。该技术支持 Thermo Scientific™ 80i 型分析仪提供连续的样品测量,不需要额外的气体或预浓缩,并且几乎没有 SO2 的干扰。高灵敏度可以进行高倍数样品稀释。这可以减少水分、热量和干扰污染物,主要是 SO2。
协调控制设备实现 MATS
现在,更严格的汞和空气毒物排放标准 (MATS) 法规下的新要求已经生效,实现和保持合规性变得至关重要。 实时监测使工厂工程师可以协调控制设备以降低汞排放。对 Mercury Freedom 系统如何保持过程参数处于控制范围或保持合规性有疑问? 我们可以通过电子邮件、网络或电话(1 (866) 282-0430)提供帮助。
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。