校准两个量程(双量程)时,以多点校准替代单点校准,以确保最佳线性性能。 为实现该目标,可校准几个不同点,如高点、低点和中点。 Thermo Scientific™ 48i 型 CO 分析仪使用内部存储的校准曲线对仪器进行精确线性化。 遵循每步指引。
2014 年 10 月
第 I 卷,第 10 版
当前环境中的一氧化碳 (CO) 含量远低于 20 年前,但由于美国 EPA 继续紧缩排放控制要求,从稀释空气中去除 CO 仍然非常重要。请查阅这 5 项提示,以确保准确的、可重复的测量,从而减少故障排除时间并领先于监测要求:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
正确关闭您的臭氧分析仪
使稀释空气的 CO 去除过程得以优化
从稀释空气去除 CO 的最佳工程规范是使用钯催化剂。钯催化剂可以将仪器空气中的 CO 在被用作稀释空气之前转化为 CO2 。您如何确保钯催化剂正常发挥作用?比较 Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪的三种不同反应:1.)将瓶装氮气直接送入分析仪,然后记录结果。2.)将瓶装氮气送到稀释探头,然后将其作为零气,并记录结果。 3.)将经过钯洗涤的清洁空气直接送入分析仪,并绕过稀释探头。
如果在这 3 个测试中获得不同的结果,则使用这些数据来协助排除故障。
安装过滤轮吹扫选件
为了确保 CO 测量的最大准确度,可以考虑安装过滤轮吹扫选件。 过滤轮吹扫选件是环绕在气体滤器相关轮 (GFC) 周围的外壳,气体滤器相关轮 (GFC) 用于向其内输送不含 CO 的清洁空气。 该配置消除了轮与 IR 检测器之间的环境 CO 含量。 每台新仪器均可搭配过滤轮吹扫选件销售。 对于之前购买的仪器,请提交退回授权表,并将仪器发送至我们的工厂仓库。
执行自动校准以节约时间
大多数人都在实施自动日常归零和范围检查,但是却很少有人发现他们还可以执行自动校准以节省时间。 可轻松配置数据记录器和/或 PLC 系统,以自动执行日常归零和范围检查,使仪器实现自我调整。 除了节约操作时间,当范围接近仪器的 LDL 时,Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪的自动化日常检查会非常有利。
实现数字化和前瞻性
对包括 Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪在内的当前气体分析仪进行了完善装备,除报告浓度值外,还可实现更多功能。 可导出与系统压力、流量、温度及其他更多方面相关的大量数据,进行趋势分析和图表说明,实现预测性的故障排除。 实现数字化还意味着避免对每个模拟通道和远程诊断功能的增加功能进行手动校准。
下个月的主题: C 系列气体分析仪停产信息
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。