随着使用时间的增加,每个探头都会有需要翻新或更换的时候。校准失败、系统不正确归零、或者看到汞水平升高都可能意味着系统功能不正常。在某些情况下,可能是因为 O 型圈和密封变得干燥、开裂或者腐蚀。对于是翻新还是更换,是否需要帮助您作出有成本效益的决定?我们的技术和现场支持团队可以帮助您评估探头目前的可用性。您有几个选项:
在现场评估。 安排现场访问。
请将您的探头发送给我们。 申请 RMA 并将您的探头退回我们的工厂进行评估。
2014 年 2 月
第 I 卷,第 2 版
我们提前预防由于探头问题导致的停机时间。我们有多种方法保持 Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统的探头处于最佳状态,以满足 Utility MATS 的标准。作为您在持续排放合规性方面值得信赖的伙伴,我们乐于分享这些顶级技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
是翻新还是更换?
任何探头、任何品牌都可以
所有 Thermo Scientific™ 探头以及从 Thermo Fisher Scientific 购买的其他探头都有我们最初的 制造商保修 ,并且可以获得设计和支持该产品的专家的帮助。如果您遇到问题,我们将与您保持联系,直到您的问题得到解决并且您完全满意。
质量计数器
考虑购买新探头时,有很多需要考虑的因素。由于浮尘干扰而导致的伪影,确保无微粒的气相样品用于分析,或者烟道内的转化等因素只是其中一小部分。83i Inertial Fastloop 探头专为监测燃煤发电厂和垃圾焚烧炉的汞排放而设计。
下载 83i Inertial 探头数据表
维护是关键
停止探头运行以便进行维护时,全面、及时的维护方案对于确保无中断的运行和降低技术人员故障排除时间至关重要。您的探头手册中包含了维护计划,在线资料库中也可以找到该计划。 我们很乐意提供一份适合您的分析仪和整套 Mercury Freedom 系统的推荐备用部件列表。
为 83iGC – Mercury Game Cube 探头提供的支持
83i 广泛应用于众多电力公司。我们为 83i GC 探头产品提供坚实的支持。我们打算在未来几年提供服务、零部件、支持和配件。支持和技术信息仍然可以通过 在线资料库获取。对这款重要仪器提供备用部件支持,而其交付时间也得到了改善。
下个月的主题: 让您的气体分析仪为 臭氧季
做好准备Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。