利用此选项简化传统的 I/O 通道,它通常要求操作员将多条电缆汇合成单条电缆。这样可以减少布线错误和故障的发生。想了解使用 Modbus 协议连接您的 Thermo ScientificTM iSeries 仪器的更多详细信息,请参阅 使用 MODBUS TCP/IP 简化 iSeries 仪器的连接 技术公告。
2016 年 10 月
第 III 卷,第 10 版
Modbus 属于业界标准协议,支持数百万自动化设备通过现代以太网网络进行数字通信。使用 Modbus 协议时,请注意以下 5 项提示与技巧:
简化连接
获取更多数据
模拟输出有数量有限的通道、固定的范围和校准要求。相比之下,Modbus 支持无限数量的通道传输,对每个通道都没有范围限制,并且由于数据是通过数字信号传送的,因此无需进行校准。
请不要改装轮部件
Modbus 属于一项已发布的公开标准,通过它可将我们的仪器轻松集成到您的网络中。许多第三方应用程序和设备已经可以通过此协议实现接入。
记录健康参数,以预测仪器维护状态
您可以采集其他的数据和旧的 IO 对比,帮助预测维护情况,如流量/压力问题等。这样您便可以用较短的停机时间对仪器进行相应的维护。
连接、连接、连接!
轻松利用现有基础设施,在您的机构内或世界任何地方远程访问仪器数据。另外还支持一次性同时连接 3 台设备。
如果您想到任何关于 Fast5 在日后使用中出现的问题, 请告知我们。
支持
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。