通过多点 校准,提高 CO2 监测系统的准确度。Thermo Scientific 410i 型仪器具有 3 点线性校准功能,自从 10 几年前我们引入此功能以来,它消除了多次失败校准和失败 RATA 测试。另外,您可以使用软件功能消除风险。更多信息请参阅 Thermo Scientific 410i 二氧化碳气体分析仪 操作手册中的第 4 章,第 4-7 页到 4-9 页。
2015 年 12 月
第 II 卷,第 12 版
Thermo Scientific 410i 型二氧化碳气体分析仪可持续监测环境或源排放物中的二氧化碳 (CO2)。410i 型仪器目前有售,它可以兼容稀释抽取或直接抽取系统。采用 CO2 的稀释系统显示出比干燥抽取的 CEMS 系统更强的可靠性。在操作 Thermo Scientific 410i 型二氧化碳气体分析仪时,请注意以下 5 项提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
提高准确度
了解您的选择
如果您所在地为 CO2 分析仪的销售市场,了解 Thermo Scientific 410i 型二氧化碳分析仪 在标准或高含量范围内可用并且两个版本不能互换这一点很有用。分析仪采用内部存储的校准曲线对浓度高达 10,000 ppm(标准范围)或 25%(高浓度范围)的任何范围内的仪器输出进行精确线性化。另外,在下达您的订单时,请注意型号代码中的字母 D 代表稀释,字母 E 代表抽取。
我的库存中应有哪些备用部件?
调整您的 410i 型仪器
如果在更换相关过滤轮(部件号 101892-00)后或者在进行设备零背景的校准时收到背景超过/低于限值的通知时,则必须重置 S/R 比值设置。请参阅技术公告了解如何重置 S/R 比值和校准探测器的详细信息。
调正程序和其他的预防性维护程序是使您的气体分析仪达到最佳性能并持续运行的关键。探索可最大限度地提高您系统的运行时间和产品生命周期的Thermo Scientific™ 服务解决方案。
确认稀释比和排除探头故障
一条关于使用稀释 CEMS 的有用提示是,可使用高浓度和低浓度气体可靠地验证稀释比。示例:将 18% 应用至稀释探头,同时将 1,800 ppm 值直接应用至分析仪。当比值为 100:1 时,如果稀释比正确,则为匹配值。CO2 性质稳定,并且能随时以合理的价格提供高质量的标准气体。
请于 2016 年 1 月 5 日周二在您的收件箱中查看下个月的 Fast5,或者直接访问 Fast 5 问题
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。