很多 Thermo Scientific™ 气体分析仪都具有最高工作温度,超过建议的温度会导致性能降低。 检查门窗的法兰和垫片是否有损坏或过度磨损,以此确保遮蔽设施已为陡升的空气温度准备就绪。 确保空调装置能正常工作且处于干净状态或在必要情况下更换风扇和屏蔽器。 检查您的仪器室是否有动物和植被过度繁殖的情况,以确保最大空气流量。
2015 年 4 月
第 II 卷,第 4 版
既然春天已经来临,那么是时候考虑这五项提示与技巧了,以便让您的气体分析仪达到最佳性能,让您的设施继续符合相关规定:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
为上升的温度做好准备
评估样品管线损坏情况
在美国的很多地区,冬季环境恶劣,所以四处检查一下,看看中心管线是否有损坏迹象。 冰雪与寒冷会导致膨胀,而样品、中心管线、管线可能会被拉离烟道。 检查管道的空气泄露、样本泄露、零气和反吹空气。 具体建议请参阅操作员手册 。
利用歇业的机会
为 RATA 做好准备
在依据 40 CFR Part 60 或 Part 75 进行年度相对精度测试查核(RATA)前,确保探头、样品和分析仪能够在无误差的情况下配合工作。 为避免未能通过 RATA 而付出的代价,请考虑某些或所有预防性维护项目: 探头检查和清洁、洗涤器更换、过滤器更换、全部分析仪的诊断性检查、系统全面除垢和全面校准。 还需要了解如何满足数据报告要求和质量保证文件编制的相关信息?请发送电子邮件或拨打 1 (508) 520-0430,选择 2 联系我们的技术支持团队。
成为专家
高效地分析和管理数据、优化您的工作流程、改善决策制定 以及增加设备的正常运行时间,这些都可以通过成为您仪器的专家而得以实现。 超过 30 门技术培训课程可供选择,专为 Thermo Scientific™ iSeries 气体分析仪、Thermo Scientific™ Mercury Freedom 系统和 Thermo Scientific™ Omni FTIR 系统的操作和维护而设计。 课程着重于 操作原理、校准、测试、诊断、维修和故障排除,这些课程均适用于初学者与专家。 了解课程安排,并访问我们的 2015 年技术培训 网站进行注册。
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。