当您在系统中安装经验证的装置后,您便可以在现场对自己的 Thermo Scientific™ 81i 型汞校准器 进行校准维护。利用高级仪器和系统校准技术公告中所述的方法,延长校准时段。
2016 年 9 月
第 III 卷,第 9 版
Thermo Fisher Scientific 向您发送 Fast5 通讯差不多已有三年时间。在本期问题中,我们与您分享针对最常见问题的 5 大提示&技巧。
现场进行校准维护
做出正确的选择
为您的 Thermo Scientific™ 42i 型系列气体分析仪选择适当的转换器会对分析仪的性能和运行产生有利影响。根据您的具体应用,您有两种转换器可选:不锈钢转换器和钼笼转换器(也称为"钼"转换器)。
钼转换器主要用于 NO2 浓度通常低于 100 ppb 的环境应用。在 O2 浓度低于 3% 和 NO2 浓度低于 1 ppm 的源应用中,可以使用钼转换器。钼转换器寿命通常为大约 20,000 ppm 小时的 NO2。
而不锈钢转换器则不建议用于环境应用,因为它们的工作温度非常高 (625° - 635°C),可能分解氨气等气体,产生虚假读数。不锈钢转换器几乎用于除了极低 O2 含量之外的所有源应用。使用不锈钢转换器时,样品必须具备 3% 或更高的氧气浓度,否则氧化层会随着时间推移而剥落,并且停止将 NO2 转化为 NO。
使稀释空气的 CO 去除过程得以优化
通过您的 Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪 消除稀释空气中 CO 的最佳工程规范是使用钯催化剂。钯催化剂可以在将仪器空气中的 CO 被用作稀释空气之前将其转化为 CO2。
您如何确保钯催化剂正常发挥作用?比较 Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪的三种不同反应:
1.将瓶装氮气直接送入分析仪,然后记录结果。
2.将瓶装氮气送到稀释探头,然后将其作为零气,并记录结果。
3.将经过钯洗涤的清洁空气直接送入分析仪,并绕过稀释探头。
如果在这 3 个测试中获得不同的结果,则使用这些数据来协助排除故障。
设置预校准检查
在对您的 Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪 维修或执行最终的合规校准之前,您可能希望对设备执行预校准。不同型号的 Thermo Scientific 43i 型 SO2 分析仪系列有不同的预校准程序。请点击下面的链接,获取您特定仪器型号适用的设置程序:
Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪预校准
Thermo Scientific™ 43i-HL 型高含量 SO2 分析仪预校准
Thermo Scientific™ 43i-TLE 型痕量 SO2 分析仪预校准
最大程度地实现机载诊断
利用 iPort 软件,机载软件可以和 Thermo Scientific™ iSeries 气体分析仪交互,可获得大量关于系统性能的信息。很多操作员使用这些数据来进行故障排除。另外,如果您决定联系 技术支持部,最好准备好 iPort 软件记录(通常称为 LREC)。
要下载数据记录,请执行以下步骤:
1. 进入 Preferences(偏好),然后勾选 Raw Flags(原始标记)
2. 从主菜单转至 Instrument(仪器),然后选择 Load Records(加载记录)
3. 选择记录数量,然后选择 Long Records(长记录)
4. 确保勾选 "Save to File"(保存到文件)复选框
5. 点击 OK(确定)
如果您想到任何关于 Fast5 在日后使用中出现的问题, 请告知我们。
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。