总共有三款汞校准器可供选择,它们均可以完全集成到 Thermo Scientific Mercury Freedom 系统中。 所有三款产品均包括分析仪和探头,可直接对分析仪和探头提供 NIST 可追溯的诊断校准,产品均能进行定期转化器效率测试和线性测试,选择使用哪款型号取决于取样范围和汞输出。
2014 年 12 月
第 I 卷,第 12 版
我们力求为客户提供最新技术和最佳解决方案,以满足您的测量需求和法规要求。 我们于 2005 年首次宣布 Thermo Scientific™ C 系列气体分析仪停产,但是在我们临近关键日期之际,这里有一些提示需要您牢记:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
选择合适的校准器
在支持需求上保持领先
Thermo Scientific 低含量 81iL 型汞校准器可测定低含量的汞,其额外的灵活性可以帮助发电厂符合美国 EPA 提出的关于公用事业行业应遵守的《汞和空气毒物排放标准》(MATS) 法规要求。MATS 规定中发电厂的排放限值与标准 81i 型范围的下限值接近,而低含量级 81iL 型校准器则专为针对低含量范围设计以获得最大性能提升。机构必须遵循 2015 年 MATS 的要求。获取更多资源,请访问 www.thermoscientific.com/cleanair。 Thermo Scientific 81iL 型汞校准器的不同规格如下所示。
请于 2015 年 8 月 1 日之前将您的 C 系列气体分析仪发送给我们
Thermo Scientific 低含量 81iL 型汞校准器可测定低含量的汞,其额外的灵活性可以帮助发电厂符合美国 EPA 提出的关于公用事业行业应遵守的《汞和空气毒物排放标准》法规要求。MATS 规定中发电厂的排放限值与标准 81i 型范围的下限值接近,而低含量 81iL 型校准器则专为针对低含量范围设计以获得最大性能提升。机构必须遵循 2015 年 MATS 的要求。获取更多资源,请访问 Thermofisher Cleanair。 Thermo Scientific 81iL 型汞校准器的不同规格如下所示。
Thermo Scientific 低含量 81iL 型汞校准器 | |
---|---|
范围 | 1, 2, 5, 10, 20 μg/m3 |
输出 | 0.2-20 μg/m3(取决于范围) |
汞来源控制 | 10°C |
升级至 iSeries
无论您是使用标准型、高含量或低含量汞校准器来实现合规监测,请确保汞发生器是 NIST 可追溯的。 您的校准认证计划可包括自己的技术人员,远程移除和运输校准器以进行 NIST 认证。对于没有空余校准器的站点,现场校准器认证是合适的解决方案。 我们的 校准器认证服务 有助于实施计划以获取 NIST 认证,维持 NIST 认证甚至延长您的认证时长。
在采用您 2014 年预算的同时,重视 2015 年最长运行时间
如果您当前拥有一款标准 Thermo Scientific 81i 型汞校准器,您可以根据您的应用需求,无需购买新的校准器即可将其转换为低含量或高含量校准器。 这一转换可以在我们的设施中完成,其周转时间可以满足您的现场需求。 这一转换包括您所需跨度的 NIST 可追溯认证。 填写维修申请表或拨打 866-282-0430,选择 1。
下个月 – Thermo Scientific Mercury Freedom 系统线性和完整性检查。请在 1 月 6 日星期二查看您的收件箱!
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。