无加热样品管线的性能更加可靠,且运行成本更低。 Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 采用干性基质稀释系统,这意味着再也无需使用加热样品管线。 许多有竞争力的 TRS 监测系统采用的是需要加热中心管线的湿稀释或干燥抽取技术。 加热管线通常成本耗费更高,并且会带来更多的停机时间。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
纸浆和造纸应用通常需要使用总还原硫 (TRS) 监测系统,而 Thermo ScientificTM 总还原硫连续排放监测系统 20 多年以来一直在为纸浆和造纸业面临的挑战提供独特的解决方案。我们系统独有的功能支持即便在高二氧化硫 (SO2) 环境中测定较低浓度的 TRS,目前在全球已安装 300 多个 TRS CEMS 系统。
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
无加热样品管线的性能更加可靠,且运行成本更低。 Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 采用干性基质稀释系统,这意味着再也无需使用加热样品管线。 许多有竞争力的 TRS 监测系统采用的是需要加热中心管线的湿稀释或干燥抽取技术。 加热管线通常成本耗费更高,并且会带来更多的停机时间。
Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 采用与基于 EPA 参考方法 16C 的系统相同的工作原理。 根据 epa.gov 网站上的详细说明,方法 16C 是采用连续仪器分析仪测定固定源排放物中总还原硫 (TRS) 含量的程序。其中包含质量保证和质量控制要求,以确保已采集质量已知的数据。通过 Thermo Scientific TRS CEMS,更容易实现对这些特定的设备、耗材、样品采集与分析、计算与数据分析要求的记录依从性。
由于 Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 采用稀释探头测定氧气,因此可向分析仪输送尽可能清洁的样品。 如果采用其他技术,样品中会含有高浓度的污染物,从而导致淤泥和大量污染物输送到分析仪。 通过采用稀释探头测定氧气,可确保您提取更清洁的样品,并且确保仪器有更长的使用寿命,同时减少故障发生。 另外,稀释系统可确保排放遵守法规要求。
Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 采用二氧化硫 (SO2) 洗涤技术,专为燃烧黑液燃料的石灰窑和回收锅炉而设计。燃烧黑液燃料时会释放硫醇和含硫化合物。 Thermo Scientific TRS CEMS 采用优于差异消减技术的 SO2 洗涤技术。 SO2 洗涤技术能在即便是含有高浓度 SO2 的环境中测定低浓度 TRS(SO2 最低浓度达 10,000 ppm),而其他系统所使用的差异消减技术不同于此的是,其 TRS 与 SO2 的比值几乎是统一的。
使用最能代表所测气体的气体进行校准,消除偏差和错误例如,最好使用硫化氢 (H2S) 进行校准,因为从化学反应的角度看,由于分子比为 1:1 ,因此将 H2S 转化为二氧化硫 (SO2) 的效率更高。
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。