工业成产过程中各类储罐的泄漏,化工厂有机废 弃溶剂的不正当处理,药厂、电子元器件场的污水排放等都可能直接导致土壤受到挥发性有机物的污染。目前各国针对土壤、废弃物中均有相应的检测标准,我国也出台了相应的检测标准,如 HJ 605-2011《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱-质谱法》。
应用案列:加速溶剂萃取-气质联用法分析检测土壤 中的多环芳烃
其次,土壤中的多环芳烃化合物(PAHs) 是重要的污染物,它的来源判识以往主要通过分析污染物组成特征、分析污染物中某些特定化合物(分子标志物) 以及有机地球化学参数等方法手段来分析和跟踪有机污染物来源,但这些方法可能会因为化合物受地表地质作用被风化、降解的损失或丢失,而造成“源”信息的失真. 由于有机化合物的稳定碳同位素在地表地质作用过程中没有明显的分馏,不同来源物质的同位素组成特征可以被继承,因此,近年来,利用同位素技术GC-IRMS分析稳定碳同位素组成在有机污染物示踪中显露出明显的优越性。