AerosolSense 采样器是一种空气中病原体监测解决方案。它通过室内空气采样,并将采集到的样品送往实验室进行 PCR 检测,来识别空气中是否存在病原体(包括 SARS-CoV-2),从而快速、高度可靠地了解场所的安全性。
建议将 AerosolSense 采样器放在距地面 2-5 英尺的平面(例如桌子)上,保持空气畅通。将采样器放在人流量大的场所(候诊室、员工休息室)和/或外部隔离区。由于With an easy-to-use design, any delegated person can operate the sampler with minimal training.场所空间的大小、布局和功能各不相同,可能会需要多个采样器。仪器性能已在150 ft2-2000 ft2之间的区域接受过测试
采样器通过全向进气口从环境空气中采集可能含有气溶胶病原体的代表性样品。采样器中安装的样品筒包含聚集填料。空气通过加速狭缝撞击器流向聚集填料。当空气通过采样器时,颗粒物会被吸附在聚集填料上。空气随后通过排气口排出。
必须将采集到样品筒内填料上的空气样品送往实验室进行 PCR 检测,以确定是否存在来自 SARS-CoV-2 的 RNA。共有三种检测方案选择:通过现场实验室自行检测,2h 内能出具报告;选择第三方实验室检测,2-48h 能出具报告;或选择 Thermo Fisher Scientific 检测服务,24h 内能出具报告。
插入样品筒后,采样器会扫描其条形码。一次只能向采样器中插入一个样品筒。扫描时,会将样品筒与采样器 ID 及采样开始和结束时间和日期相关联。实验室会将检测结果与样品筒条形码相关联,而该条形码最终会关联到对应的采样器。
建议至少 2 小时,以便采集到足够的样品。可根据场所需求灵活调整样品采集工作。建议在人流量大的场所采集更多的空气样品。
LED 呈绿色表示采样器正在采集空气样品。LED 呈黄色表示已正确安装样品筒并准备开始采样。如果在门处于关闭状态时 LED 呈红色,这表示存在故障,采样器无法采集样品。请查看支持页面上的 LED 示意图。
经验证,进气口与样品源源之间的距离可以达到 5 米。
由于设计简单易用,任何授权人员都可以通过最少的培训后操作采样器。
一般来说,对使用 AerosolSense 采样器采集到的样品进行检测时显示阳性,这表明在采样期间 AerosolSense 采样器周围的环境空气中存在 SARS-CoV-2 颗粒物。在这种情况下,您应按照现有 OSHA、EHS、当地、场所和/或 SARS-CoV-2 防疫规则,确保您控制场所内的接触和传播风险。
AerosolSense 采样器已验证可以采用 Applied Biosystems™ TaqPath™ COVID-19 组合套件(一种高灵敏度多路诊断解决方案)。也已验证可以采用Mesa Biotech Accula™ 平台。
在捕获测试和下游检测验证完成后,即可鉴定空气中的更多病原体。
每个样品筒只能使用一次。
需要进一步支持吗?请访问 空气中病原体监测支持页面 ›
每天都有新的热门文章谈论检测 SARS-CoV-2 病毒(引起新冠肺炎的病毒)的最佳方法。在这个问题解答中,Joshua Trotta(业务发展高级总监)介绍了您需要了解的有关作为新冠肺炎检测金标准的 qPCR 的知识。这是今年初,我们在 Science with a Twist 栏目上与 Joshua 进行“如何进行新冠肺炎检测? ”访谈的后续报道。