您所有支持需求的资源均与 AerosolSense 采样器(我们的空气中病原体监测解决方案)相关。浏览下方支持类别,以获取相关的设置、工作流程和技术信息。
设置采样器:
- 将 Thermo Scientific AerosolSense 采样器放在距地面 2-5 英尺的平面上,保持进气口和出气口畅通无阻。
- 将电源线插头插入具有适当电压的电源插座中。
- 将电源开关切换到“ON”(打开)位置。
- 采样器准备好进行样品筒安装。
*采样器随附 2 个练习用样品筒。请勿将该样品筒用于主动采样或将其寄送到检测实验室。
工作流程:
通过三个 简单步骤,即可帮助保护您的组织、社区和相关人员。
AerosolSense 2900 采样器只能采用本款特定样品筒。
样品筒的安装:
- 用钥匙打开采样器的前门。
- 拧开样品筒盖子并将其拧到托盘上,以便存放。
- 将样品筒对准采样器上的安装口。
- 顺时针旋转样品筒,将其拧紧,直到其不再转动。确保聚集填料面朝上。
- 完全推入柱塞。当完全插入柱塞时,LED 绿灯闪烁,表示已正确安装样品筒。
- 关门并用钥匙将门上锁。LED 黄灯常亮,然后当主动采样开始时,LED 变为绿灯常亮。
样品筒的移除:
- 采样时间结束后,接下来要移除样品筒。在打开采样器门之前,LED 始终保持绿色。开门后,LED 将变为红色。
- 用钥匙开门。
- 完全拉出柱塞。
- 逆时针转动样品筒,直到其脱离样品筒安装口。
- 拧上样品筒盖子。
- 将样品筒放入随附的生物危害安全袋中,并将袋子密封。
准备将样品送往实验室进行检测。
现场检测实验室
将样品寄往您的现场检测实验室。请遵循 AerosolSense 样品制备流程中的步骤进行操作。
- 将样品筒放入生物危害安全袋后,包装运输盒。
- 将密封好的装有样品筒的生物危害安全袋放入运输盒中。关上盒子并将盒子密封。
- 将预打印的装运标签贴到盒子上,然后将盒子寄往实验室。
了解如何访问门户网站、将样品运输记录到实验室,以及在门户网站上查看样品结果。
设置采样器:
- 将 Thermo Scientific AerosolSense 采样器放在距地面 2-5 英尺的平面上,保持进气口和出气口畅通无阻。
- 将电源线插头插入具有适当电压的电源插座中。
- 将电源开关切换到“ON”(打开)位置。
- 采样器准备好进行样品筒安装。
*采样器随附 2 个练习用样品筒。请勿将该样品筒用于主动采样或将其寄送到检测实验室。
工作流程:
通过三个 简单步骤,即可帮助保护您的组织、社区和相关人员。
AerosolSense 2900 采样器只能采用本款特定样品筒。
样品筒的安装:
- 用钥匙打开采样器的前门。
- 拧开样品筒盖子并将其拧到托盘上,以便存放。
- 将样品筒对准采样器上的安装口。
- 顺时针旋转样品筒,将其拧紧,直到其不再转动。确保聚集填料面朝上。
- 完全推入柱塞。当完全插入柱塞时,LED 绿灯闪烁,表示已正确安装样品筒。
- 关门并用钥匙将门上锁。LED 黄灯常亮,然后当主动采样开始时,LED 变为绿灯常亮。
样品筒的移除:
- 采样时间结束后,接下来要移除样品筒。在打开采样器门之前,LED 始终保持绿色。开门后,LED 将变为红色。
- 用钥匙开门。
- 完全拉出柱塞。
- 逆时针转动样品筒,直到其脱离样品筒安装口。
- 拧上样品筒盖子。
- 将样品筒放入随附的生物危害安全袋中,并将袋子密封。
准备将样品送往实验室进行检测。
现场检测实验室
将样品寄往您的现场检测实验室。请遵循 AerosolSense 样品制备流程中的步骤进行操作。
- 将样品筒放入生物危害安全袋后,包装运输盒。
- 将密封好的装有样品筒的生物危害安全袋放入运输盒中。关上盒子并将盒子密封。
- 将预打印的装运标签贴到盒子上,然后将盒子寄往实验室。
了解如何访问门户网站、将样品运输记录到实验室,以及在门户网站上查看样品结果。
需要 PCR 实验室吗?采样器如何采集病原体?获取上述问题及其他问题的解答。
如果您需要进一步的支持,请联系我们。