根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的内容,近年来,全国SO2、氮氧化物(NOx)、烟粉尘控制取得明显进展,但VOCs排放量仍呈增长趋势,对大气环境影响日益突出。VOCs排放还会导致大气氧化性增强,且部分VOCs会产生恶臭。
恶臭气体排放,具有诸多特点:
- 排放源众多:在生产、储运过程中,以排放、挥发、泄漏等方式进入大气;
- 物质的阈值往往很低,防治难度大:如即使把恶臭物质去除90%,而人的嗅觉只能感觉到臭气浓度只减少一半。这就决定了防治恶臭比防治其它大气污染物更困难。
- 污染具有时段性和区域性:一般都是区域性污染,不大会形成特大面积污染。
- 污染与气象条件密切相关:恶臭物质在扩散迁移过程中,易受风向,风速等气象条件的影响。
目前,针对恶臭污染监测,存在诸多难点。
赛默飞结合国内外的先进技术经验,推出了针对恶臭气体监测的完整特征污染物监测解决方案,既可以监测氨气、硫化氢等单特征因子,也可以同时监测多种特殊因子。
Sentinel 哨兵系统
回顶部
介绍:
Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点,并在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度,它可监测所有关键区域的短时泄漏,并提供准确的8小时、时间加权平均接触数据。由于具有大量可用的取样点,许多取样点可位于靠近潜在泄漏点的地方,如:阀杆处等,以便在有毒危害发生之前进行泄漏检测和修复。尽管人员保护和符合环保法规是安装这种装置的主要目的,但其使用效果往往超越了对泄漏防护的要求。
- 质谱技术是目前最为先进的物质分析手段,磁质谱对于工业现场的应用有着稳定性强、鲁棒性好的特点。
- 加之防爆技术的应用,对于化工等园区有着其他技术无法比拟的优势,施工简单,完全不影响装置生产。
特点:
- 全程高温伴热,无制冷器
- 恒定进样压力,保证测量准确
- 测量VOCs,可选用不锈钢伴热管线
- 保证样品不失真
- 系统校准/仪表校准;自动/手动反吹
技术特点:生产装置全流程监控
- 速度快: 15分钟就可以完成100点取样测量
- 精度高:10ppb
- 通量大:1台机器可以测量128个点
- 组分多:可以监测100多种VOC物质 (苯系物、芳香烃…)
- 运维成本低:仅为单台GC-FID的50%
- 寿命长:8+年使用寿命
产品介绍
回顶部5800-GM 挥发性有机物在线气质联用监测系统
在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。该方案可以用于在线环境监测以及离线环境监测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。
5900系列环境VOCs在线分析仪
Thermo Fisher 5900系列环境VOCs在线分析仪是针对环境空VOCs的应用,进行24小时/7天连续定性和定量分析,苯系物检测限可达ppt级。5900系列产品采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,同时对环境空气中的痕量组采用了先进的富极技术。
待分析样气通过采样后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
Thermo Scientific™ 的6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统可测量CH4/NMHC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物,定制化组分VOCs。基于热态测量设计和组成,分析仪可接受的样气温度可达220°C。分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求。
TVA2020 有毒挥发气体分析仪
TVA2020C分析仪是一款同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术、本质安全的便携式现场分析仪。TVA2020C分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力,可应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场修复检测、垃圾填埋环境监测及常规区域环境调查。
OPGAL EyeCGas 光学气体相机
气体泄漏检测设备是保证您的员工、工艺装置及环境安全的有效工具。通过红外气体摄像机可以快速找到挥发性有机物(VOCs)的泄漏点,让您对工厂内的无组织排放的气体泄漏不再束手无策。
原理:通过泄漏气体与背景温差和气体发出的特定红外光谱来探测VOC气体的泄漏
5800-GO系列便携式VOCs分析仪
5800-GO系列便携式VOCs分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测。
Sentinel PRO 环境质谱仪
快速、精确和可靠的 Sentinel PRO 环境质谱仪可以在 15 分钟内监测 100 或更多个采样点。该质谱仪可以在 1ppm - 100ppm 范围内对多种挥发性有机化合物 (VOC) 进行样本特定的检测。耐用的容错设计可以确保质谱仪的可用性达到 99.7% 以上,简化的维护程序使其具有成本效益。单台 Sentinel PRO 分析仪可以替代整套灵敏度更低的分离式分析仪,提升了检测能力,并显著降低了维护和运行成本。
GM-5000 空气质量监测仪
使用GM-5000 空气质量监测仪获取空气传播重点污染物的实时浓度。本设备集成了用于颗粒物测量的激光颗粒物计数,以及用于气体测量的电化学传感技术和离子化检测器,提供无人值守监测,并持续将实时数据传输至中心数据平台和/或内部存储器。