适用于水和废水检测的浊度测量仪
携带便携式浊度测量仪前往源头进行现场测量。我们的浊度测量仪具有白光和红外光源,旨在帮助您确定颗粒物含量导致的水中浊度的变化,并满足法规要求。
浊度测量专题分类
携带便携式防水浊度测量仪前往源头进行现场测量。设计符合 EPA 180.1 和 ISO 7027 标准,帮助满足法规要求。
我们提供您所需的附件以支持您的浊度测量仪,包括样品瓶、一级浊度标准品、Formazin 浊度标准品、清洁刷等。
Reliable water analysis brochure
Accurate results are within your reach. We offer a complete line of Thermo Scientific colorimetry, turbidity, and UV-Vis spectrophotometry meters for water and wastewater analysis.
Resources
Support
Register your Orion™, ROSS™ AQUAfast and AQUASensors products. Warranty registration