2240 在线氨氮分析仪使用离子选择电极来分析溶液中化学成分浓度。氨氮分析仪选用高品质的部件,保证设备紧密、坚固及持久耐用。创新设计使得仪器具有高性能及较高准确度。
货号及描述
货号 | 产品描述 | 规格 |
---|---|---|
2240 | 2240水质氨氮(气敏电极法)在线自动监测仪,含主机、说明书、电极、随机耗材等 | - |
2240RE | 2240试剂套装 | - |
2240DW | 2240水质氨氮(气敏电极法)在线自动监测仪(加氯版),含主机、说明书、电极、随机耗材等 | - |
2240DWRE | 2240试剂套装(加氯版) | - |
PF2100 | 2240预处理单元 | - |
氨氮分析仪产品特征
- 氨气敏电极法测量原理,不受水样浊度和色度的影响,测量精度高
- 宽测量范围,最高可达1000mg/L
- 测量下限低,0.01mg/L
- 仪表采用高精度注射泵,试剂和样品定量准确,保证分析结果的准确性和稳定性
- 氨氮分析仪校正简单、方便,采用标准加入法自动进行校正
- 测量间隔可由用户根据需要自行调整
- 仪表具有自动清洗功能,保护系统的连续正常测量
- 系统相对操作简单,维护量小
氨氮分析仪产品应用的行业
- 饮用水
- 工业废水
- 市政污水
- 环保监测等