解决您的水质分析困扰
水质对于我们的社区健康和环境至关重要。我们的在线分析系统和设备可以帮助您解决所面临的水质应用困扰。从饮用水安全到废水处理过程,您都可以依赖我们的解决方案创造价值,帮助您达到您的水质分析目标。
可为广泛的行业监测水质:发电、废水处理、饮用水、食品和饮料、化工和石化、纸浆和造纸。
早期钙检测可较大程度地提高工艺过程效率。无论是确保发电过程使用高纯度蒸汽还是为消费者提供上佳口感的瓶装水,生产最高质量的给水系统都非常重要。监测和控制钙硬度水平是影响水质量的关键因素。
管理蒸汽发电系统的腐蚀问题一直是电力行业面临的一个挑战,每年会因此耗费数十亿美元。实时测量氨含量可帮助提高锅炉的可靠性和较大程度提高发电效率。
消除蒸汽涡轮组件的任何安全威胁和效率威胁。给水入口处的氯化物早期检测可帮助工厂维持水净化的理想平衡状态,使人安心。我们的产品可提供快速的氯化物检测,是您避免昂贵腐蚀效应的出色选择。
密切监测氯含量的能力对于城市饮用水设施、废水处理和食品以及饮料市场至关重要。Thermo Scientific™ Orion™ TSFC71 水质分析仪可准确监测氯含量,无需频繁维护、清洁及使用大量试剂。
适用于大多数苛刻环境的成熟测量系统。使用专为耐受相应环境而设计的 Thermo Scientific™ 工业电导率传感器准确、可靠地测量电导率。我们耐用、高性能的工业电导率探头和监测仪系列专为从超纯水到最终水处理等广泛的电导率应用而设计。
使用专为耐受相应环境而设计的工业传感器准确、可靠地测量溶解气态氧。我们耐用、高性能的 Thermo Scientific™ 工业用溶解氧探头和监测仪系列适用于从超纯水到最终水处理的广泛溶解氧应用。
虽然氟化物几乎存在于所有类型的水中,一般情况下仍会在饮用水中添加氟化物以维持口腔健康。要实现这一目标,必须对饮用水中的氟化物含量进行严格控制。为预防儿童患上氟斑牙,美国环保署 (EPA) 针对饮用水中的氟化物含量设立了 4 mg/L 的强制性标准和 2 mg/L 的二级标准。
我们的产品专为帮助您节省时间和成本、同时实现大量样品的准确测量而设计。我们的在线 pH 传感器系列所需维护量极小且使用寿命长,在包括纯水在内的一系列应用中均能提供优异的性能、可靠性和耐用性。
通过控制水体中磷酸盐的剂量保护您的设备,消除您的后顾之忧。我们的磷酸盐分析仪和附件可提供持续的在线磷酸盐监测,这是水质监测过程中的关键组成部分。
为了满足严格的水中污染水平的法规要求,在线水质测量变得越来越重要。选择久经考验的高品质过程分析仪能够确保您的生产设施或工厂得到始终如一的保护。
对活性二氧化硅进行持续的在线测量是保护关键任务系统的关键所在。因此,我们设计了一款在线二氧化硅分析仪,帮助您保护设备免受代价高昂的腐蚀作用的影响。这款二氧化硅分析仪的优化设计可显著降低试剂消耗率,进而降低总拥有成本。
钠监测是蒸汽发电和动力发电工业中的一项关键测量任务。对工艺用水中的钠含量进行持续的分析和监测可帮助确保工厂实现较高的运作效率。我们成熟的钠分析仪系列是业界非常可靠的解决方案。
浊度是许多制造过程中的一项重要参数。它可以表明饮用水应用中存在细菌、病原体或颗粒物。在工业应用中,浊度是衡量水处理效果的一个参数。我们的浊度传感器和附件可帮助您节省时间、空间和成本,同时确保满足您的浊度监测需求。
污水治理、地下水监测、城市黑臭水体治理等领域的监管越发紧张和严格,而企业和监管部门等对低成本、低维护、低投资的一体化水质在线监测系统更加青睐。我们为此专门推出了6800/6850系列微型水质在线自动监测系统是有一种可定制化、多参数组合以及无需考虑征地问题,占地面积仅0.5平方米至1平方米的在线自动监测产品。可根据客户的不同应用需求进行定制化调整。