自来水水质监测涵盖原水监测、水处理过程监测、出水水质监测和供水网管水质监测等环节,每一个环节都对居民生活用水、工业生产用水有重要的意义。赛默飞有多款仪器可以满足自来水水质监测需求,并且可以根据不同环节的具体情况提供完整的监测方案。
自来水水质在线监测全流程解决方案
自来水水质在线监测热门仪器
Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合, 以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
优势:5个量程自由切换且无需重新校准;反应池和测量池分离减少测量过程的温度影响;比色池和反应池恒温,减少温漂;试剂用量少。
AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪
AquaClear 低量程浊度分析仪符合并超过USEPA 180.1(美国环保署)方法要求, 其独特的流通池能有效的去除水样中的气泡,消除低量程浊度测量中最主要的干扰,模块化的设计使得系统容易校准、清洁和维修。
优势:长寿命光源大大降低了运行成本,紧密连接的光电检测器减少了干扰,使读数非常稳定。小体积(135mL)的流通池使得响应速度更快,并大大地减少了校验所需的标准液Formazin。
TSFC71 在线DPD余氯总氯分析仪
TSFC71 在线DPD余氯总氯分析仪专门为市政自来水、饮用水、管网监测及农田灌溉设计的水质分析仪。采用DPD法测量水中余氯(总氯),可以连续测量、长期可靠运行。
优势:长光程光路结构,不易污染,吸光度检测分辨率可大0.001Abs。双光束技术,自动对浊度、色度、气泡干扰补偿。
Orion™ 3150 IMN高锰酸盐指数在线自动监测仪
3150IMN系列高锰酸盐指数在线分析仪是一台可自由切换的酸法/碱法二合一高锰酸盐指数在线分析仪。测量原理使用氧化还原电位滴定法,与国标方法一致,不受水体浊度与色度影响,运行更加稳定可靠。
优势:可在不更换试剂的情况下自由切换酸法/碱法;自带2种标样校准模式(草酸钠或葡萄糖) ;不受水体浊度与色度影响 ;超高的抗氯离子能力,可应用在海水监测。
Orion™ 3300 重金属水质在线自动监测仪
3300重金属水质在线自动监测仪基于国标方法原理,可实时、快速、高效地测量水体中多种重金属含量,如总锰、二价锰、铝离子、挥发酚、六价铬、总铬、总铜、总镍、总锌、总铁、氰离子等。
优势:抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰;采用进口光源,寿命可达亿次;满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离(选配)等。
6800微型水质在线自动监测系统
Thermo ScienticTM 6800 微型水质在线自动监测系统可用于地表水、污水排放等监测应用。6800是集空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。可监测的水质指标不仅包括常规五常数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度),还可根据监测需要装备高锰酸盐指数、氨氮、CODcr、总铜、总镍、六价铬、总磷、总氮、氰化物等若干参数,最多可同时搭载除五参数之外的 8 个化学法参数的背板进行测量。
优势:最小仅需1 平方米左右占地面积,可根据业主需求进行移动位置,更换监测地点;满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离等;具备各类辅助功能,如反吹、除藻、集成超标留样、配水监测、智能试剂瓶、扫码功能、防雷等(部分选配)。
αlpha Pro CF100单通道智能控制器
αlpha Pro CF100智能控制器是一台具备极强兼容性的四线制控制器, 可适配多款模拟量pH/ORP/电导率传感器。专业的操作界面设计使得控制器非常易于使用,优异的测量算法和补偿算法保障可靠测量结果。标配继电器、0/4~20mA及Modbus输出可应对各种应用现场。
优势:低成本;pH、电导率内置纯水补偿功能。
αlpha Pro CF600多通道智能控制器
αlpha Pro CF600智能控制器是一台具备极强兼容性的四线制通用控制器,最多支持6个传感器同时工作。专业的操作界面设计使得控制器非常易于使用,优异的测量算法和补偿算法保障可靠测量结果。标配继电器、0/4~20mA及Modbus输出可应对各种应用现场。
优势:可覆盖pH、ORP、电导率、溶解氧、浊度、SS、水中油、COD、氨氮、硝氮、BOD、ISE离子电极、余氯等多个测量参数。
自来水水质在线监测资料区
Thermo Scientific 水质分析仪表在线卷
Thermo Scientific 水质分析产品线(Water Analysis)开发推出了一系列应用于饮用水、市政污水、工业废水以及半导体、电力、制药净水的水质分析仪器,体现在用于测量和控制浊度、悬浮物、余氯、pH/ORP、电导率、电阻率、TDS、溶解氧(DO)、臭氧(O3),温度和其他水质参数的电化学、比色水质分析仪器。
Thermo Scientific Orion 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific™ Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合, 以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
TSFC71 在线DPD余氯总氯分析仪
专门为市政自来水、饮用水、管网监测及农田灌溉设计的水质分析仪。采用DPD法测量水中余氯(总氯),可以连续测量、长期可靠运行。
AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪
Thermo Scientific™ AquaClear™ 低量程浊度分析仪符合并超过USEPA 180.1(美国环保署)方法要求, 其独特的流通池能有效的去除水样中的气泡,消除低量程浊度测量中最主要的干扰,模块化的设计使得系统容易校准、清洁和维修。
自来水水质在线监测热点活动
Orion 8010cX氨氮自动监测仪,填问卷,赢积木!
2021年01月01日至12月31日,填写调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上精美的迷你Orion 8010cX积木一份,赶紧行动吧!