发电厂纯水水质分析与在线监测
现代发电厂的长期可靠运行离不开符合要求的大量超纯水和循环水。原因很简单:锅炉给水和蒸汽发生器中存在的矿物沉淀物和颗粒物质会缩短涡轮机的使用寿命,从而产生高昂的修理或更换费用。
为确保超高质量的水,需要对痕量杂质进行精度高达十一分一(ppb)级别的精确测量,同时还必须严格检测和控制通常所添加的调节化学剂,从而避免发电厂内的涡轮机、锅炉和管道发生腐蚀。
痕量的阳离子和阴离子以及溶解气体都会污染高纯度水,因此不间断地对这些物质进行监测是防止沉积和腐蚀发生的关键。
Thermo Scientific™ 传感器和在线水质分析仪可满足您对水净化、锅炉水控制、冷凝水应用及出水应用方面的诸多需求。实施适当的化学物质管理,例如最大限度减少痕量盐和二氧化硅污染、控制氧和氨等溶解气体以及保持正确的酸碱度(pH)范围,不仅能够规避代价高昂且超出计划的停工,而且能够大大延长发电厂相关设备的使用寿命。
水分析应用:
- 锅炉水化学
- 锅炉水和给水处理
- 钠的蒸汽携带和污染
- 冷凝水中的钠
- 用于监测除氧器出口的氧浓度
- 脱盐器上的钠和二氧化硅过高或软化器上的钙硬度过高
- 各个点的pH的电导率
发电厂水质检测与分析流程图
热门电力行业系统水质监测产品
特色电力行业系统水质监测产品
Orion™ 2111LL 微钠表
这款在线水质分析仪拥有人性化滚动式菜单操作界面,可选择的校正周期和试剂的使用周期,极少的繁琐操作,无危险废弃物弹性安装方式,整套仪表符合原1811EL钠表的安装定位孔,无需进行任何更改,即可方便替换原有的仪表自动量程选择,仪表自动确定最佳的测量范围,是电厂水质检测的上佳之选。
Orion™ 2111XP低钠表
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2111XP 钠分析仪,可满足高纯水测量和强酸性阳离子交换应用的严苛需求。该系统在分析电力/蒸汽发生和工业用水行业的关键水样时可靠性非常高。它是一个一体式系统,来自钠监测中值得信赖的公司之一。
Orion™ 2120XP 钙硬度分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2120XP 钙硬度分析仪,可降低不当水净化的高成本影响。该分析仪可实时检测作为硬度主要成分的钙,提供准确可靠结果。
Orion™ 2117LL 微氯表
5 ppb 检测下限—在宽范围内连续检测氯离子浓度。性能优异的氯离子选择性电极,及早侦测到被测水样中氯离子的浓度变化。操作极其简单,缩短仪表的停机时间,确保有效运行时间,快速的响应并达到稳定值,无需进行频繁的校正。这些优点让这款在线水质分析仪跻身电厂水质检测特色产品之列。
Orion™ Versa Star Pro™ pH 值/离子浓度 (ISE) 台式多参数测量仪
这款在线水质分析仪使用带有 pH / ISE 模块的 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ 台式测量仪,可实现高精度、出色性能和极大的灵活性,满足您最具挑战性的 pH、离子浓度、mV、ORP 和温度应用需求,是众多特色电厂水质检测仪器之一。
Orion™ 8030cX 二氧化硅分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 8030cX 二氧化硅分析仪自信地进行二氧化硅分析。Orion 8030cX 旨在提供准确、毫不费力的的水分析,专门用于在线测量活性二氧化硅。Orion 8030cX 采用先进的比色技术,可提供卓越的精度、更高的生产力和更强的耐用性。Orion 8030cX 支持超纯水和工艺用水应用,可方便地提供精确、可靠、值得信赖的测量结果。释放各种可能性,获享快速、自信决策的自由。
2230XP 新型在线硅表
更低的试剂消耗量,每次分析每种试剂只需0.2mL,只有其他品牌硅表所需试剂的1/3。更宽的检测范围:0-5000 ppb,0-500 ppb的测量范围内精度更高。每个分析周期均进行零点测量,消除背景干扰。这些优点使这款在线水质分析仪成为出众的电厂水质检测产品。
Orion™ 2118XP 除氧剂分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2118XP 除氧剂分析仪,可控制消耗量并保护您的系统。该分析仪为控制和优化除氧剂系统提供了卓越的结果,并可实现性能和易用性的良好平衡。
AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪
Thermo Scientific™ AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪可与任何 Thermo Scientific 传感器头配合使用,并且可与工业计算机系统直接通信,采用本款浊度仪可在线监测水体浊度,完成电厂水质检测的任务。
Orion™ 2100系列pH/ORP和电导率表
Thermo Scientific Orion™ 2100系列pH/ORP和电导率表具有很高的精度和优异的水质检测与分析性能 - 我们的测量系统具有灵活的配置,可以作为单通道、双通道或复合pH/ORP和电导率表,同时提供可选的数字通讯模块,可在电厂水质检测与分析中担当重任。
Orion™ 2111LL 微钠表
这款在线水质分析仪拥有人性化滚动式菜单操作界面,可选择的校正周期和试剂的使用周期,极少的繁琐操作,无危险废弃物弹性安装方式,整套仪表符合原1811EL钠表的安装定位孔,无需进行任何更改,即可方便替换原有的仪表自动量程选择,仪表自动确定最佳的测量范围,是电厂水质检测的上佳之选。
Orion™ 2111XP低钠表
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2111XP 钠分析仪,可满足高纯水测量和强酸性阳离子交换应用的严苛需求。该系统在分析电力/蒸汽发生和工业用水行业的关键水样时可靠性非常高。它是一个一体式系统,来自钠监测中值得信赖的公司之一。
Orion™ 2120XP 钙硬度分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2120XP 钙硬度分析仪,可降低不当水净化的高成本影响。该分析仪可实时检测作为硬度主要成分的钙,提供准确可靠结果。
Orion™ 2117LL 微氯表
5 ppb 检测下限—在宽范围内连续检测氯离子浓度。性能优异的氯离子选择性电极,及早侦测到被测水样中氯离子的浓度变化。操作极其简单,缩短仪表的停机时间,确保有效运行时间,快速的响应并达到稳定值,无需进行频繁的校正。这些优点让这款在线水质分析仪跻身电厂水质检测特色产品之列。
Orion™ Versa Star Pro™ pH 值/离子浓度 (ISE) 台式多参数测量仪
这款在线水质分析仪使用带有 pH / ISE 模块的 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ 台式测量仪,可实现高精度、出色性能和极大的灵活性,满足您最具挑战性的 pH、离子浓度、mV、ORP 和温度应用需求,是众多特色电厂水质检测仪器之一。
Orion™ 8030cX 二氧化硅分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 8030cX 二氧化硅分析仪自信地进行二氧化硅分析。Orion 8030cX 旨在提供准确、毫不费力的的水分析,专门用于在线测量活性二氧化硅。Orion 8030cX 采用先进的比色技术,可提供卓越的精度、更高的生产力和更强的耐用性。Orion 8030cX 支持超纯水和工艺用水应用,可方便地提供精确、可靠、值得信赖的测量结果。释放各种可能性,获享快速、自信决策的自由。
2230XP 新型在线硅表
更低的试剂消耗量,每次分析每种试剂只需0.2mL,只有其他品牌硅表所需试剂的1/3。更宽的检测范围:0-5000 ppb,0-500 ppb的测量范围内精度更高。每个分析周期均进行零点测量,消除背景干扰。这些优点使这款在线水质分析仪成为出众的电厂水质检测产品。
Orion™ 2118XP 除氧剂分析仪
使用 Thermo Scientific™ Orion™ 2118XP 除氧剂分析仪,可控制消耗量并保护您的系统。该分析仪为控制和优化除氧剂系统提供了卓越的结果,并可实现性能和易用性的良好平衡。
AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪
Thermo Scientific™ AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪可与任何 Thermo Scientific 传感器头配合使用,并且可与工业计算机系统直接通信,采用本款浊度仪可在线监测水体浊度,完成电厂水质检测的任务。
Orion™ 2100系列pH/ORP和电导率表
Thermo Scientific Orion™ 2100系列pH/ORP和电导率表具有很高的精度和优异的水质检测与分析性能 - 我们的测量系统具有灵活的配置,可以作为单通道、双通道或复合pH/ORP和电导率表,同时提供可选的数字通讯模块,可在电厂水质检测与分析中担当重任。
水质在线监测热点活动
Orion 8010cX氨氮在线自动监测仪,填问卷,赢积木!
2021年01月01日至12月31日,填写调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上精美的迷你Orion 8010cX积木一份,赶紧行动吧!
在线水质分析仪的易用性及可靠性化学控制的基础
为确保超高质量的水,需要对痕量杂质进行精度高达十亿分一(ppb)级别的精确测量,同时还必须严格监测和控制通常所添加的调节化学剂,从而避免发电厂内的涡轮机、锅炉和管道发生腐蚀。痕量的阳离子和阴离子以及溶解气体都会污染高纯度水,因此不间断地对这些物质进行监测是防止沉积和腐蚀发生的关键,点击了解更多有关赛默飞世尔科技纯水分析与在线水质分析监测产品的信息。