随着中国对水质环境的越发重视,十三五期间多次加强了工业废水的监察和惩处力度。但随着废水排放量的增长,工业废水水质的越发复杂,废水处理和监测的难度与监管越发困难。 与此同时,随着城市发展,市政污水排放量也是越来越大。为保证生活环境安全,对市政污水进行监测也是不可忽视的一个环节。赛默飞在环境监测领域有多款仪器可以满足监测需求,并且可以根据现场工业水质的不同提供完整的废水监测方案。
工业废水市政污水在线监测热门仪器
Orion™ 8006cX COD 自动监测仪
Orion™ 8006cX COD 自动监测仪,设计遵循国标HJT399-2007原理和 HJ 377-2019 技术要求,可用于工业废水、市政污水和地表水中 COD 的自动连续监测。
优势: 测量范围最高可达 5000 mg/L(必要时可以扩展到20000mg/L),并可自动切换量程;抗氯离子浓度高达 5000 mg/L;内置自动校正、标液核查、废液分离功能;IP65防护等级。
Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种环境监测应用场合,以满足废气、废水排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
优势:5个量程自由切换且无需重新校准;反应池和测量池分离减少测量过程的温度影响;比色池和反应池恒温,减少温漂;试剂用量少。
Orion™ 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪
水体中总磷包含元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式,总氮包含有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。这些污染物也是工业废水和市政污水的重要组成部分。Thermo Scientific™ Orion 3150 总磷/总氮水质在线自动监测仪可高效、快速的测量水体中的总磷、总氮含量,为废水监测提供重要数据。
优势:总磷总氮二合一;试剂配方公开;定量方式不受水样色度与浊度影响。
Orion™ 3300 重金属水质在线自动监测仪
3300重金属水质在线自动监测仪基于国标方法原理,可实时、快速、高效地测量水体中多种重金属含量,如挥发酚、六价铬、总铬、总铜、总锰、二价锰、总镍、总锌、总铁、氰离子等。
优势:抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰;采用进口光源,寿命可达亿次;满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离(选配)等。
差分ROSS pH电极
Thermo Scientific™ Orion™ 在线 pH ROSS系列电极旨在于多种废水检测样品提供快速、准确的pH测量。可更换盐桥的双液接界设计,能有效延长电极的寿命,避免频繁更换电极。定期更换盐桥和电解液可使电极具有类似“新”电极的性能。
优势:可更换盐桥的双液接界设计;低维护要求和长期稳定性;无漂移测量。
CFSS12 浊度、悬浮物二合一传感器
CFSS12 浊度、悬浮物二合一传感器, 基于组合红外吸收散射光线法,应用 ISO7027 方法可以连续精确测定浊度。且不受色度影响。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校准简单。
优势:可同时测量浊度、悬浮物两个参数;蓝宝石视窗,经久耐磨保障长期数据准确性;标配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量。
AquaRDO 荧光法溶解氧分析仪
AquaRDO 荧光法溶解氧测量探头特有的光学检测方法,无硫化氢“中毒”影响,可以有效的消除样品中 pH 值波动、CO2、硫化物、硫化氢、硫酸盐、氯化物、氨氮、重金属的干扰,从而在更长的时间内提供更稳定、更准确的测量结果。
优势:RDO 无需透氧膜、无需补充电解液,维护量小。
CFAN10 氨氮传感器
CFAN10 氨氮传感器,专为市政自来水/污水和工业污水、地表水/地下水的水质分析而设计。采用电化学原理(离子选择电极),可以连续测量、长期可靠运行。
优势:多参数补偿技术,具备温度、pH 值、钾离子等自动补偿;自动清洗,由变送器控制利用压缩空气进行自动清洗 多参数功能,可同时输出氨氮、温度、pH、钾离子等。
αlpha Pro CF100单通道智能控制器
αlpha Pro CF100智能控制器是一台具备极强兼容性的四线制控制器, 可适配多款模拟量pH/ORP/电导率传感器。专业的操作界面设计使得控制器非常易于使用,优异的测量算法和补偿算法保障可靠测量结果。标配继电器、0/4~20mA及Modbus输出可应对各种应用现场。
优势:低成本;pH、电导率内置纯水补偿功能。
αlpha Pro CF600多通道智能控制器
αlpha Pro CF600智能控制器是一台具备极强兼容性的四线制通用控制器,最多支持6个传感器同时工作。专业的操作界面设计使得控制器非常易于使用,优异的测量算法和补偿算法保障可靠测量结果。标配继电器、0/4~20mA及Modbus输出可应对各种应用现场。
优势:可覆盖pH、ORP、电导率、溶解氧、浊度、SS、水中油、COD、氨氮、硝氮、BOD、ISE离子电极、余氯等多个测量参数。
工业废水市政污水在线监测专题资料区
Thermo Scientific 水质分析仪表在线卷
Thermo Scientific 水质分析产品线(Water Analysis)开发推出了一系列应用于饮用水、市政污水、工业废水以及半导体、电力、制药净水的水质分析仪器,体现在用于测量和控制浊度、悬浮物、余氯、pH/ORP、电导率、电阻率、TDS、溶解氧(DO)、臭氧(O3),温度和其他水质参数的电化学、比色水质分析仪器。