6800/6850系列在线微型水质自动监测系统
近年来,污水治理、地下水监测、城市黑臭水体治理等领域的监管越发紧张和严格,而企业和监管部门等对低成本、低维护、低投资的一体化监测系统更加青睐。
赛默飞为此专门推出了6800/6850系列微型水质在线自动监测系统是有一种可定制化、多参数组合以及无需考虑征地问题,占地面积仅0.5平方米至1平方米的在线自动监测产品。可根据客户的不同应用需求进行定制化调整。
6800/6850系列在线微型水质自动监测系统热门仪器
6800微型水站
Thermo Scientic™ 6800系列微型水质在线自动监测系统是集空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。可监测的水质指标不仅包括常规五常数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度),还可根据监测需要装备高锰酸盐指数、氨氮、CODcr、总铜、总镍、六价铬、总磷、总氮、氰化物等若干参数,最多可同时搭载除五参数之外的 8 个化学法参数的背板进行测量。
优势:占地面积仅1平方米;可满足常规9参数或更多参数扩展;一站式可定制化功能;支持地表水、污水、黑臭水体等不同应用场合
6850微型水站
Thermo Scientic™ 6850系列微型水质在线自动监测系统是集空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。可监测的水质指标不仅包括常规五常数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度),还可根据监测需要装备高锰酸盐指数、氨氮、CODcr、总铜、总镍、六价铬、总磷、总氮、氰化物等若干参数,最多可同时搭载除五参数之外的 2 个化学法参数的背板进行测量。
优势:占地面积仅0.5平方米;可满足常规5参数或更多参数扩展;一站式可定制化功能;支持地表水、污水、黑臭水体等不同应用场合
6800/6850系列在线微型水质自动监测系统专题资料区
Thermo Scientific 水质分析仪表在线卷
Thermo Scientific 水质分析产品线(Water Analysis)开发推出了一系列应用于饮用水、市政污水、工业废水以及半导体、电力、制药净水的水质分析仪器,体现在用于测量和控制浊度、悬浮物、余氯、pH/ORP、电导率、电阻率、TDS、溶解氧(DO)、臭氧(O3),温度和其他水质参数的电化学、比色水质分析仪器。
水质在线监测热点活动
Orion 8010cX氨氮自动监测仪,填问卷,赢积木!
2021年01月01日至12月31日,填写调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上精美的迷你Orion 8010cX积木一份,赶紧行动吧!