地表水检测与分析
我国地表水的检测依据《GB 3838-2002 地表水环境质量标准》,该标准将标准项目分为:地表水环境质量标准基本项目(24项)、集中式生活饮用水地表水源地补充项目(5项)和集中式生活饮用水地表水源地特定项目(80项)。
其中,主要的测量参数包括:常规五参数(pH、电导率、溶解氧、浊度、水温)、营养盐及有机污染物(高锰酸盐指数CODMn、化学需氧量CODCr、氨氮、总磷、总氮)、无机阴离子、重金属类、有机类污染物、细菌学指标、其他(叶绿素、藻密度)。在地表水检测方面赛默飞有多款仪器可以满足需求,并且可以提供完整的地表水监测方案。
地表水检测与分析专题目录
Thermo Scientific 3150IMN 高锰酸盐指数自动监测仪
氧化还原电位滴定法,不受浊度计色度的影响;油浴加热,安全、均匀;高精度柱塞泵。
Orion 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪
可自动切换量程;可灵活配置总磷、总氮单参数或二合一;定量准确,不受样品色度、浊度干扰。
Thermo Scientific 2240 氨氮水质在线自动监测仪
氨气敏电极法测量原理,不受水样浊度和色度的影响;测量范围最高可达1000mg/L;采用标准加入法自动进行校正,适用于低浓度或背景复杂样品。
Orion 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific 3300 重金属水质在线自动监测仪
可自动切换量程;定量准确,不受样品色度、浊度干扰。
Thermo Scientific MPC 20 在线多参数通用控制器
MPC 20在线多参数通用控制器,可同时测量常规五参数、水中油、叶绿素、蓝绿藻、UV全光谱等参数;IP65防护等级。
地表水检测与分析解决方案
6800 微信水质在线自动监测系统
6800 微型水质在线自动监测系统是集空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
Orion 8010cX 氨氮在线自动监测仪
Orion™ 8010cX氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合,以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
水质在线监测热点活动
Orion 8010cX氨氮在线自动监测仪,填问卷,赢积木!
2021年01月01日至12月31日,填写调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上精美的迷你Orion 8010cX积木一份,赶紧行动吧!