Orion 3150IMN高锰酸盐指数在线自动监测仪遵循国标方法,在样品中加入已计量的高锰酸钾与硫酸试剂,混合后放入油浴池中加热消解,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原物质氧化,然后加入计量的草酸钠溶液还原剩余的高锰酸钾,再使用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠。通过自动计算得出样品中的高锰酸盐指数。仪器通过氧化还原电位(ORP)判定滴定终点,不受水体浊度与色度影响,运行更加稳定可靠。
货号及描述
货号 | 产品描述 | 规格 |
---|---|---|
3150IMN | 3150IMN 高锰酸盐自动监测仪,含主机、电极、维护包等 | - |
3150IMNRE | 3150IMN 高锰酸盐指数试剂 | - |
产品特征
- 氧化还原电位滴定法,不受浊度计色度的影响
- 油浴加热,安全、均匀
- 无需校正电极
- 低试剂消耗,运行成本非常低
- 模块化设计,操作方便,维护简单
- 7寸安卓屏
- 多级用户管理权限
- 实时显示仪器状态及滴定曲线
- 具有仪器运行基本参数贮存、断电保护与自动恢复功能
- 高精度柱塞泵
产品应用的行业
- 饮用水
- 地表水
- 水源水