GMO 特异性 DNA 检测和定量
使用与 Imegen™ 合作提供的 Applied Biosystems™ TaqMan™ GMO 检测和定量试剂盒,查找适合您完整工作流程的转基因生物 (GMO) 检测解决方案。从可检测大豆、玉米及其下游加工产品中是否存在 GMO 特异性 DNA 序列的核酸提取、GMO 筛查和定量解决方案中选择。我们还提供了通用检测方法,可检测和定量欧洲获批的所有 GMO 以及其他国家/地区获批的绝大多数 GMO。
常用的 GMO PCR 检测产品
我们的 GMO PCR 检测试剂盒经设计可与 Applied Biosystems™ GMO 提取试剂盒配合使用,并且可在 Applied Biosystems™ 7500 Fast 实时荧光定量 PCR 仪上运行。