加速溶剂萃取 (ASE) 技术
自动化样品萃取技术包括加速溶剂萃取和自动化固相萃取。
加速溶剂萃取通常用于检测包装材料、食品接触材料和食品样品以及分析半挥发性和非挥发性化合物。这是一种格外有效的、能够从聚合物中可靠萃取化合物的技术。可仔细控制条件以确保萃取过程中,材料不会变形或损坏。
该技术是高通量实验室的理想选择,采用有机酸和水性溶剂或酸,基于高温来提高分析物的萃取效率,同时基于高压来保持溶剂处于液态以从固态和半固态样品中快速萃取化合物,仅使用极少溶剂量。这将节省时间、溶剂和费用,并且与索氏萃取和超声降解法等传统方法相比,只需原来的部分时间即可生成结果。
ASE 技术需要耗费 15–30 分钟,平均仅使用 10–30 ml 溶剂,渗透基质更有效率,从而某些类型的残留物可以更高效地被萃取出来,因此可以获得更准确的结果。
Share