以下10个因素将帮您找到答案
如果您的工厂配置了一台检重秤,那么您可能需要进行一些调查,看看它是否跟上了时代发展。多年来,您的工厂可能经历了许多变化 – 包括设备、人员,甚至是正在加工的产品和包装类型。也许是时候检查一下您的检重设备,看看它在做的工作是否符合当今的标准。如果您还没有配置检重秤,可能也是时候选择一个了。
您之前采购的设备是否仍然适应当今的需求?以下是一些您需要考虑的方面:
1. 当今的标准需要易于保持、打开、使用和重新密封的环保型包装。包装行业发展对机械设备产生了相应连锁反应。并且金属在包装线上的表现与柔性自立袋是不同的。您的检重秤是否能够保证在传送带上各工作站之间的无缝过渡?
2. 您的检重秤是否与其他流水线彼此联系?很多生产流水线正在加工多种产品,例如包装相同但标记为其他品牌的产品。保持这种联系可以动态调整产品信息,以追踪每个生产批次。
3. 现在新鲜食品越来越受消费者欢迎。检重秤是否能够暴露在生鲜食物中?您的旧设备以前加工罐头货物,现在可能需要升级到能够冲洗的设备。 许多食品加工商要求具有冲洗能力的设备,其按照国际电工委员会(IEC)的防护等级为IP69K。
4. 检重秤的安装位置建议位于传送带上最后一个位置的上游。如果将多台设备放置在传送带的不同位置,您将可以更早地发现异常包装并避免更大的问题。
5. 操作人员使用什么语言? 检重秤界面应支持多种语言。
6. 您的操作人员的技能水平如何?接口界面应该是触摸屏,并且易于使用。
7. 您的检重秤需要配置响铃和口哨吗?或者在刚起步阶段您只是需要基础版本?很多客户选择购买精简型号并在后期升级。
8. 您的检重秤可以存储数据吗? 由于自动检重秤是接触产品线上产品的最后一件设备之一,因此如果出厂后发现问题,检重秤存储数据的能力将会很有帮助。
9. 您需要实时数据吗?其实Twitter不是监控设施运行的好选择,但检重秤提供的实时数据可以帮助尽早发现生产问题,避免延误至最后一刻导致更大的损失。
10. 您需要节省空间吗?您不必将您的操作限制在一个小房子内,但您可能需要考虑搭配组合检重秤和金属探测器,它们既能提供精确的重量控制,又能确保您的产品不含金属污染物。新型设备总是擅长多任务处理的,因此通过一台设备完成两项任务无疑是有意义的。
单击下方以下载适用于打印机的(PDF)版本的信息图。